Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OCD2CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.25
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
mp
134-136 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,3D2
InChI key
CPJSUEIXXCENMM-WNWXXORZSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % D |
| mass shift M+5 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+5 |
| mp 134-136 °C (lit.) | mp 134-136 °C (lit.) | mp 134-136 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Jerrie S Refuerzo et al.
Scientific reports, 6, 34710-34710 (2016-10-12)
Preterm labor caused by uterine contractions is a major contributor to neonatal morbidity and mortality. Treatment intended to reduce uterine contractions include tocolytic agents, such as indomethacin. Unfortunately, clinically used tocolytics are frequently inefficient and cross the placenta causing fetal