Fortfahren mit
588296
1-Bromdecan-10,10,10-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Decylbromid-10,10,10-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3(CH2)8CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.20
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
238 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-FIBGUPNXSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)