Fortfahren mit
558354
Ethyl-3-methylpyrazol-5-carboxylat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-702-0
MDL number:
Assay:
98%
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
98%
mp
80-84 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(C)n[nH]1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-5(2)8-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate can be prepared by reacting ethyl acetylpyruvate and hydrazine.
Application
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate may be used to synthesize the following ligands:
  • potassium salt of new dihydrobis(3-carboxyethyl-5-methylpyrazolyl)borate (BpCOOEt,Me)
  • [(3-carboxy-5-methyl-1H-1-pyrazolyl) (3-methyl-5-carboxy-1H-1-pyrazolyl)methane, which readily forms Zn(II) and Cd(II) complexes
  • bis(3-carboxy-5-methyl-1H-1-pyrazolyl)methane, which readily forms Zn(II) and Cd(II) complexes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
532223556033545783
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
80-84 °C (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
mp
189-193 °C (lit.)
mp
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
functional group
thioether
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new ester substituted heteroscorpionate ligand.
Alidori S, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 7(9), 1075-1077 (2004)
29. Sulphanilamides of some aminopyrazoles, and a note on the application of p-phthalimidobenzenesulphonyl chloride to the synthesis of sulphanilamides.
Dewar MJS and King FE.
Journal of the Chemical Society, 114-116 (1945)
New N, N, O, O-functionalized heteroscorpionate ligands and related Zn (II) and Cd (II) derivatives.
Santini C.
Inorganic Chemistry Communications, 7(7), 834-837 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
558354-5G04061832993850