Fortfahren mit
538604
Isothiocyanat, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Methylisothiocyanat-polystyrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
extent of labeling
1.0-2.0 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.S=C=NCc3ccccc3
Application
Scavenges amines and hydrazines.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)