Fortfahren mit
528153
2,6-Dimethylnaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
EC Number:
209-464-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1903544
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of BP Amoco
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)