Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-162 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 495018-25G | 04061832595009 |
| 495018-5G | 04061832595016 |