Fortfahren mit
47719
N-Formylglycinethylester
≥98.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONHCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-596-0
Beilstein/REAXYS Number:
1099378
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)