Fortfahren mit
472115
1,2,4,5-Benzoltetracarboxamid
97%
Synonym(e):
Pyromellitamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H2(CONH2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cc(C(N)=O)c(cc1C(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c11-7(15)3-1-4(8(12)16)6(10(14)18)2-5(3)9(13)17/h1-2H,(H2,11,15)(H2,12,16)(H2,13,17)(H2,14,18)
InChI key
FGLFAMLQSRIUFO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
472115-5G04061833314371