Fortfahren mit
468428
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.54
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-1,2-difluorobenzene is a halogenated benzene derivative. Its proton shielding has been computed using ab initio methods.
Application
4-Chloro-1,2-difluorobenzene may be used in the preparation of 1-chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene.[1]
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.0 °F - closed cup
flash_point_c
35.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
696-02-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)