Fortfahren mit
419583
2-Butenylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.5 M in THF
density
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C\C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1/b4-3+;;
InChI key
RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)