Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
Clc1nc2ccccc2cc1C=O
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10-8(6-13)5-7-3-1-2-4-9(7)12-10/h1-6H
InChI key
SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?