Fortfahren mit
389366
1,3-Dinitrobenzol4
98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
€ 37,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D4(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
€ 37,60
Listenpreis€ 75,20Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
General description
1,3-Dinitrobenzene-d4 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Deuterium labeling for metabolic and pharmacokinetic studies
- synthesis of deuterated reference standards
- Isotope effect investigations in reaction mechanisms
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
389366-1G04061825904610