Fortfahren mit
375462
3H-1,2-Benzodithiol-3-on
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-829-8
Beilstein/REAXYS Number:
119513
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
74-77 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble 2.5%, clear, yellow
functional group
disulfide
SMILES string
O=C1SSc2ccccc12
InChI
1S/C7H4OS2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H
InChI key
GZTYTTPPCAXUHB-UHFFFAOYSA-N
General description
3H-1,2-Benzodithiol-3-one is a heterocyclic building block.
3H-1,2-Benzodithiol-3-one is reported to react with triphenylphosphine to afford dithiosalicylide.
Application
3H-1,2-Benzodithiol-3-one may be employed as sulfurizing reagent in the preparation of phosphorothioate-containing oligodeoxyribonucleotides.[1]
3H-1,2-Benzodithiol-3-one (1,2-benzodithiol-3-one) may be used as sulfur-transferring agent for the transformation of H-phosphonothioate and H-phosphonate diesters into the corresponding phosphorodi- and phosphoromonothioates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
383503217077376523
assay
97%
assay
99%
assay
≥98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
toluene: soluble 2.5%, clear, yellow
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow, benzene: soluble, diethyl ether: soluble, isopropanol: soluble, propylene glycol: soluble, toluene: soluble, water: insoluble
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
74-77 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
158-160 °C (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
functional group
disulfide
functional group
-
functional group
-
functional group
bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel syntheses of dithiosalicylide.
Mitra K and Gates KS.
Tetrahedron Letters, 36(9), 1391-1394 (1995)
Q Xu et al.
Nucleic acids research, 24(9), 1602-1607 (1996-05-01)
Previous methods for the preparation of phosphorothioate-containing oligodeoxyribonucleotides rely on the reaction of phosphite triesters with sulfurizing reagents such as tetraethylthiuram disulfide (TETD) and 3H-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide (Beaucage reagent). However, these and other sulfurizing reagents suffer from several disadvantages, and there
Nucleoside H-phosphonates. 13. Studies on 3H-1, 2-benzodithiol-3-one derivatives as sulfurizing reagents for H-phosphonate and H-phosphonothioate diesters.
Stawinski J and Thelin M.
The Journal of Organic Chemistry, 56(17), 5169-5175 (1991)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
375462-5G04061833372326