Fortfahren mit
37286
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-pyrazin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 548,00
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3542790
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Application
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine may be used as a chiral auxiliary in the stereoselective synthesis of α-amino acids, α-amino-β-hydroxy acids and α-amino-γ-hydroxy acids.
Other Notes
Chiral auxiliary for the synthesis of α-amino acids
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4960652951672575
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97% (31P-NMR)
assay
≥97.0% (CHN)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
optical activity
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of conformationally restricted serine derivatives through ruthenium (II)-catalyzed ring closing metathesis.
Hammer K and Undheim K.
Tetrahedron, 53(16), 5925-5936 (1997)
Ru (II)-catalyzed ring closing metathesis in stereoselective syntheses of constrained homoserine analogues.
Hammer K, et al.
Tetrahedron, 54(36), 10837-10850 (1998)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 861-861 (1982)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
37286-5ML04061837893872
37286-1ML04061837893865