Fortfahren mit
336491
O-(4-Chlorbenzoyl)hydrochinin
98%
Synonym(e):
Dihydrochinin-4-chlorbenzoat, Hydrochinin-4-chlorbenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.98
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4302318
assay
98%
optical activity
[α]26/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19-,25-,26+/m0/s1
InChI key
TXVNNFDXQZFMBQ-MFQNCIFPSA-N
Legal Information
Verkauf unter Lizenz von ChiRex, Wellesley MA.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)