Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
assay
99%
form
solid
mp
85-87 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-5-3-1-2-4(8(10,11)12)6(5)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 330809-5G | 04061831810578 |