Fortfahren mit
317543
Phenacyl-4-(brommethyl)phenylacetat
95%
Synonym(e):
Phenacyl-4-(brommethyl)-phenylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2292032
Assay:
95%
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
InChI key
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
317543-5G04061833372074