Fortfahren mit
269751
Nitrobenzol-d5
99.5 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuteronitrobenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6D5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.14
EC Number:
224-014-3
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1455693
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99.5 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
packaging
pk of 10 × 1 mL
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrobenzol-d5
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4165-60-0
CAS No.
4165-60-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
269751-1ML04061837613944