Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.17
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-763-8
MDL number:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.3755 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCF
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?