Fortfahren mit
239178
Tri-Chek Pufferkapselset
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100mL of buffer solution.
Legal Information
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Hydrion color key buffer 1 vial
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)