Fortfahren mit
15533
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-buttersäure, L-2-(Boc-amino)-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6801706
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Abu-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15533-10G04061832593852