Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6180114
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
145-148 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-13-9-6-8-12-7-4-5-10-14(12)13/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
InChI key
KHHIGWRTNILXLL-OAHLLOKOSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 15045-1G | 04061826100851 |