Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $452.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
leucine
manufacturer/tradename
USP
mp
288 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade reagent grade |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) detection |
| format neat | format neat | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 288 °C (dec.) (lit.) | mp 288 °C (dec.) (lit.) | mp 288 °C (dec.) (lit.) | mp 288 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1349502-200MG | 04061838730374 |