Septa
Una amplia gama de septos dentados y no dentados, y tapones de manguito están disponibles para su uso como cierres temporales para juntas de cristalería, tubos, botellas, tubos de RMN, ampollas y técnicas de canulación en química sensible al aire. Para proteger de la atmósfera sus valiosos contenidos en los recipientes o contenedores, nuestra gama de septos proporciona cierres fiables herméticos al aire y la humedad.
Recursos relacionados
- Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
- Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
- Brochure: Precision Seal® Septa
Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Suba-seal septa
Suministramos Suba-seal septa que proporcionan la mejor calidad de cierre disponible con tapón dentado. Nuestros septos de goma Suba-seal están disponibles en diferentes dimensiones, ideales para procedimientos químicos sensibles al aire y a la humedad. Tras la perforación con una aguja no perforante, el caucho cierra la perforación, protegiendo el contenido del recipiente o contenedor de la atmósfera. También proporcionamos septos de caucho de silicona Suba-seal para aplicaciones de alto calor (hasta 200 °C continuos) con una resistencia química mejorada en comparación con el caucho natural y autoclavables para usos estériles.
Separadores de caucho de silicona Suba-seal.
Septos de caucho natural (tapones de manguito)
Los septos de caucho natural están hechos de caucho natural de baja densidad que puede utilizarse para cubrir disolventes orgánicos suaves y soluciones acuosas. Ofrecemos septa de caucho natural con su elección de varias alternativas dimensionales.
Otros septa y accesorios
Ofrecemos una amplia selección de septa incluyendo, septa de tapón de manga, septa sin pigmento, septa dentada, y tapones de septa Precision Seal® para aplicaciones adecuadas.
Descubra nuestra completa Gc Septa gama de productos y herramientas manuales especializadas que proporcionan un sellado sin fugas para mantener la presión del gas portador dentro del sistema y para hacer frente a los pinchazos repetidos con una aguja de jeringa durante las inyecciones de muestras.
Vea los accesorios de septa, que incluyen recipientes dispensadores, la brida Wrap-it, excelente para fijar septas de goma a botellas y juntas de matraces, y la herramienta de instalación de bridas Wrap-it, disponible en versión de uso intensivo y versión económica.
La herramienta de instalación de bridas Wrap-it está disponible en versión de uso intensivo y versión económica.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.