Equipo y sistemas de electroforesis de ácidos nucleicos en gel
Ya necesite clonar un gen, detectar una secuencia específica de ácidos nucleicos o cuantificar el ADN o el ARN, precisa un conjunto completo de herramientas de análisis genómico que funcionen conjuntamente. Ofrecemos una extensa colección de reactivos y productos químicos de gran calidad para electroforesis en gel y transferencia de ADN y ARN, que incluye escaleras de ADN y ARN, tampones de carga de muestras, geles de agarosa prefabricados, colorantes de ácidos nucleicos, membranas de transferencia de nailon, disoluciones de hibridación y reactivos y fungibles para transferencia Northern y Southern.
¿Para qué se utiliza la electroforesis en gel? La electroforesis en gel suele utilizarse para separar moléculas, como proteínas, ADN y ARN, por su tamaño. Mejore su procedimiento de electroforesis de ácidos nucleicos en gel con nuestros sistemas de electroforesis horizontal DirectLoad™ Mini y Midi. Disoluciones tampón, escaleras, colorantes de carga y tintes complementan una solución económica para la electroforesis en gel de agarosa. Con un rendimiento de muestras y una versatilidad experimental sin precedentes, explore la lista completa de ofertas dentro de la línea de productos DirectLoad™ y optimice su investigación de ácidos nucleicos.
Visión general de la sección:
Productos
Características del sistema de electroforesis horizontal DirectLoad™ Mini y Midi
Todos los sistemas de electroforesis horizontal DirectLoad™ Mini y Midi vienen con una variedad de accesorios, mientras que la señalización clara en cada tanque guía el montaje adecuado para sus requisitos experimentales. Cada sistema viene con los componentes necesarios para el montaje, y los cables electrodos son compatibles con las fuentes de alimentación mPAGE® disponibles. Cada accesorio está disponible también para la venta por separado, lo que aumenta la longevidad de cada sistema con piezas de repuesto rentables. Otras características del sistema de electroforesis horizontal DirectLoad™ Mini y Midi son las siguientes:
- Accesorios codificados por colores de fácil encaje para un montaje seguro y de una sola orientación.
- La tapa DirectLoad™ desconecta la fuente de alimentación al retirarla para garantizar la seguridad del usuario.
- Las bandejas y presas,de gel DirectLoad™ tienen un diseño a prueba de fugas, lo que permite la preparación de geles de agarosa en paralelo.
- Múltiples combinaciones de tamaño de bandeja de gel y de peine maximizan la versatilidad experimental.
- Los peines DirectLoad™ son ajustables en altura y se pueden utilizar como guías de carga de muestras utilizando pipetas de canal único y multicanal.
- Disponemos de accesorios de repuesto para aumentar la longevidad del sistema.
Recursos de productos relacionados
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Article: Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
- Article: Northern and Southern Blot Protocols & Introduction
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
- Article: Selecting DNA, RNA, and PCR Fragment Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Select appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination via electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
- Article: TAE and TBE Running Buffers Recipe & Video
EL TAE y el TBE se utilizan como tampones de migración para la electroforesis de ácidos nucleicos, pero tienen algunas diferencias importantes. Revise nuestras recetas y vea el video para darle a su aplicación la mayor oportunidad de éxito.
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.
- Article: Restriction Endonucleases - The Molecular Scissors
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
- Article: Introduction to Cell Transfection
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.