Caracterización biofarmacéutica
Los biofármacos son medicamentos producidos utilizando métodos biotecnológicos. Entre ellos se cuentan los anticuerpos monoclonales (AcM), las proteínas terapéuticas, las proteínas de fusión, los fármacos inmunoconjugados y otros productos biológicos similares. Las pruebas de caracterización constituyen una comprensión de las propiedades físicas y químicas de los materiales biofarmacéuticos. Durante el desarrollo de fármacos, estas propiedades pueden tener un impacto en el rendimiento, la capacidad de procesamiento, la estabilidad y el aspecto del producto.
Categorías destacadas
Consiga separaciones precisas con nuestra extensa colección de columnas para HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad. Pídalas hoy mismo.
Explore nuestra gama de herramientas avanzadas de cultivo celular para investigación, descubrimiento de fármacos y fabricación. Desde los medios hasta el material de cultivo, lo tenemos cubierto.
Explore las proteínas, las enzimas y los productos de bajo peso molecular para los estudios de biología celular, enriquecimiento de cultivos y rutas.
Explore las proteínas, las enzimas y los productos de bajo peso molecular para los estudios de biología celular, enriquecimiento de cultivos y rutas.
Caracterización y análisis de productos biológicos y biosimilares
Los biofármacos requieren secuencias analíticas muy sofisticadas para su análisis y caracterización, con un énfasis significativo en el cumplimiento de las GMP y la normativa. El desarrollo de una bioterapia o un biosimilar originales requiere estudios de caracterización del producto para garantizar un biofármaco sólido y bien especificado.
Identidad
Determinación de masa intacta
La determinación de la masa molecular intacta, a menudo realizada con SEC-MS y los patrones apropiados, es una etapa necesaria en la caracterización de los productos biológicos, desde la selección de los clones hasta la verificación del producto final. El análisis de la masa molecular intacta se utiliza normalmente para demostrar la diversidad de las proteínas o péptidos producidos y verificar la identidad de los biofármacos. Con la optimización, puede determinarse también el peso molecular intacto de todas las proteínas producidas, entre ellas los anticuerpos monoclonales biespecíficos.
En lugar de tratar con la masa intacta difícil de manejar de una proteína biológica grande, se utiliza un enfoque de análisis de digestión de proteínas donde la muestra es escindida primero en sólo unos pocos fragmentos, después de lo cual la separación puede manipularse individualmente con patrones proteómicos especializados de espectrometría de masas.
Determinación de la cantidad
La productividad de la línea celular para suministrar cantidades suficientes de AcM influye en su potencial comercial. Utilizada como medición de referencia, la concentración se mide utilizando cromatografía de afinidad de proteína A (HPLC). En los inicios del desarrollo de los AcM, debían analizarse un gran número de muestras de cultivo celular recolectado (CHC) para determinar la concentración de IgG. Suele utilizarse la cromatografía de afinidad que emplea proteína A como ligando para determinar la concentración de AcM, así como para purificar los anticuerpos para el análisis de agregados y variantes de carga en etapas posteriores.
Análisis de aminoácidos
El análisis de aminoácidos es una forma popular de establecer la identidad del producto y se utiliza para determinar la composición de aminoácidos de un AcM. A menudo se realiza junto con una medición del coeficiente de extinción, un método empleado habitualmente para establecer el valor entre diferentes producciones.
Los materiales de referencia certificados con valores asignados por procedimientos válidos metrológicamente serán fundamentales para minimizar y controlar las variaciones experimentales en todas las etapas de la secuencia analítica de los aminoácidos, como la extracción, el fraccionamiento, el enriquecimiento, la proteólisis y el análisis de proteínas.
Cartografía peptídica
Para obtener una indicación de la identidad del AcM, puede ser suficiente la comparación de mapas peptídicos simples de enzimas individuales. Una caracterización más detallada de los anticuerpos terapéuticos, como la secuenciación N-terminal o C-terminal, la caracterización de glucanos y otros aspectos de la producción, el análisis, la purificación y la fragmentación de los anticuerpos, puede contribuir mejor a la ingeniería del producto. La espectrometría de masas proporciona información estructural añadida.
Modificación postraduccional
Análisis de n-glucanos:
La glucosilación muy variable puede afectar a la pureza del AcM y producir una función variable. Los anticuerpos monoclonales tienen N-glucanos en su esqueleto, que pueden liberarse utilizando LC-MS para evaluar los patrones de glucosilación. Es necesario caracterizar los N-glucanos de un anticuerpo monoclonal para proporcionar detalles estructurales completos de la molécula investigada. La comprensión de estas vías de N-glucano es importante porque los N-glucanos afectan a muchas propiedades de las glucoproteínas, como la conformación, la solubilidad, la antigenicidad y el reconocimiento por las proteínas de unión a glucanos.
Comparación de la estructura de orden superior (HOS) de los anticuerpos monoclonales (AcM)
Muchos factores influyen en la HOS, la estructura 3D de un AcM, que abarca desde la elección de la línea celular para la producción del AcM hasta las condiciones de bioprocesamiento, como la temperatura, el pH y la exposición a la luz. La espectrometría de masas de intercambio de hidrógeno y deuterio (HDX-MS) es un método utilizado para obtener una visión detallada de la estructura terciaria del AcM.
Análisis de la modificación de los AcM
Pueden producirse muchas modificaciones postraduccionales diferentes durante el proceso de fabricación de los AcM, que están muy influidas por parámetros del proceso como medios o temperatura, entre otros. Para obtener un producto uniforme, es fundamental que estas modificaciones se reproduzcan durante cada ronda de síntesis de AcM. El análisis de las modificaciones incluye la cartografía de puentes disulfuro y la evaluación de la estructura glucano básica. También es aconsejable cuantificar la sialilación, ya que el ácido siálico puede tener un efecto negativo en el AcM.
Distribución de cargas de los AcM
Como consecuencia de las modificaciones postraduccionales (PTM) o las modificaciones químicas, las variantes de carga pueden tener un impacto considerable en la actividad biológica y la farmacocinética de un AcM. Un requisito normativo para los AcM, el análisis de la variante de carga puede evaluarse mediante técnicas como la cromatografía de intercambio catiónico (CEX) y el enfoque isoeléctrico capilar (cIEF).
Análisis físicos y distribución de tamaños de los AcM
Análisis físicos de los AcM
Las pruebas físicas se utilizan para caracterizar el aspecto de un AcM, por ejemplo, la medición del pH, la osmolalidad y la concentración. La integridad del embalaje también se evalúa dentro del protocolo de pruebas físicas, utilizando el análisis de humedad de Karl Fischer o la entrada de colorantes para confirmar la integridad del precinto.
Distribución del tamaño de los AcM
Si bien lo que se desea es producir un único tipo de AcM, el material de producción inicial a menudo contiene variantes de tamaño como agregados, fragmentos y biomoléculas con otras cadenas ligeras. Dado que tienen el potencial de afectar a la inmunogenicidad y la potencia, es importante controlar su presencia. La cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) es el método más utilizado para evaluar la distribución por tamaño.
Esterilidad e impurezas
Impurezas proteicas de la célula anfitriona
Las impurezas proteicas de las células anfitrionas (HCP), presentes en concentraciones de ppm en los biotratamientos, constituyen un importante riesgo de inmunogenicidad porque pueden provocar una respuesta inmunitaria impredecible en los pacientes. Su naturaleza compleja y diversa las hace difíciles de detectar o controlar. La mayoría de las impurezas HCP se eliminan eficazmente en los procesos habituales de purificación subsiguientes, pero una pequeña población de HCP es particularmente difícil. Se han desarrollado líneas CHO desactivadas para una HCP difícil de eliminar, la lipoproteína lipasa, para mejorar la estabilidad de los polisorbatos en las formulaciones de anticuerpos monoclonales.
Control de los aditivos durante la fabricación
Durante el desarrollo y la fabricación de los AcM debe controlarse una amplia variedad de aditivos de fabricación, entre ellos los detergentes, la proteína A, los reactivos de transfección, los antibióticos, los antiespumantes y los factores de crecimiento.
Análisis microbiológico de los AcM
Se precisa una variedad de procedimientos de análisis microbiológico para el desarrollo y la fabricación farmacéuticos conformes a la normativa y a las GMP. Muchos AcM se producen en microorganismos para beneficiarse de sus rápidas tasas de crecimiento y sus grandes rendimientos, por lo que es fundamental controlar y supervisar la presencia de contaminantes microbianos. Un componente de la pared celular de las bacterias gramnegativas, las endotoxinas, produce respuestas que van desde fiebre y escalofríos hasta un choque séptico fatal, lo que hace que la detección del pirógeno (pruebas MAT in vitro) y la posterior retirada del AcM sea crucial y un requisito normativo. Los ensayos del grado de contaminación microbiana deben utilizarse durante todo el proceso de fabricación de AcM para controlar la presencia de contaminación microbiana potencialmente dañina. Los ensayos de esterilidad son también fundamentales para confirmar la integridad de la producción de los AcM.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos técnicos relacionados
- Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
- Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
- Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
- Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
- Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Ver todo (28)
Protocolos relacionados
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
- SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
- Ver todo (5)
Encuentre más artículos y protocolos
Seminarios virtuales relacionados
Este seminario virtual cubrirá los enfoques cromatográficos básicos para el análisis intacto y intermedio de los AcM antes de profundizar en estrategias más detalladas y complejas para el análisis.
Seminario virtual: Consejos para mejorar la cartografía peptídica
En este seminario virtual se analizan los avances en el análisis de anticuerpos monoclonales “de abajo hacia arriba”, al tiempo que se destaca el papel y la importancia que la química de las columnas sigue desempeñando en el desarrollo de métodos de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) muy selectiva para péptidos.
Este seminario virtual demostrará cómo mejorar la comprensión de la mejora de la precisión en la caracterización bioterapéutica a través de metodologías innovadoras.
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]