Merck
InicioProductosQuímica analíticaMateriales de referenciaSustancias controladas y patrones de drogas
Sustancias controladas y patrones de drogas
Las sustancias controladas y las drogas ilícitas son compuestos químicos cuya fabricación, distribución y uso están controlados o prohibidos por la ley debido a su abuso, adicción y efectos adversos en la salud. Y, ya estén reguladas legalmente para uso médico o ilegal, deben ser analizadas para salvaguardar la salud pública, informar mejor las decisiones políticas y fomentar prácticas más seguras de uso de drogas. 
Las pruebas y análisis precisos y fiables de los fármacos dependen en gran medida de la disponibilidad y el uso de los patrones de referencia. Estos patrones de referencia, que son muy puros y están bien caracterizados, sirven como referentes para la comparación, asegurando la validez y la precisión de los métodos analíticos utilizados en los análisis de medicamentos. Al establecer un marco normalizado, los patrones de referencia permiten resultados uniformes y reproducibles en diferentes laboratorios, lo que facilita la identificación precisa, la cuantificación y el control de calidad de los medicamentos.
  • Patrones de acilcarnitina
  • Patrones de alcohol
  • Anfetaminas
  • Analgésicos (no opiáceos)
  • Anestésicos
  • Anticonvulsivos/antiepilépticos
  • Antidepresivos
  • Antifúngicos
  • Antihistamínicos
  • Antipsicóticos
  • Barbitúricos:
  • Benzodiacepinas
  • Ácidos biliares
  • Patrones de cannabinoides
  • Medicamentos para el corazón
  • Catecolaminas
  • Catinonas
  • Materiales de referencia certificados en Matrix
  • Análogos de cocaína
  • Fentanilos
  • Alucinógenos
  • Inmunodepresores
  • No benzodiacepinas
  • AINE
  • Opiáceos
  • Otras drogas
  • Fenetilaminas
  • Patrones de proteínas
  • Relaxantes del músculo esquelético
  • Esteroides/hormonas
  • Estimulantes
  • Cannabinoides sintéticos
  • Hormonas tiroideas
  • Patrones de vitaminas
  • Medicamentos para pérdida de peso
    Productos
    Ordenar por relevancia
    Mostrando de 1 a 20 de 589
    Cambiar Vistas
    Mostrando de 1 a 20 de 589
    Comparar
    Referencia del producto
    Nombre del producto
    Descripción del producto
    Precios
    Ofrecemos una amplia selección de materiales de referencia certificados (CRM) y materiales de referencia (RM) para sustancias controladas y drogas ilegales, junto con las moléculas originales, sus metabolitos y patrones internos marcados estables. Estos CRM y RM son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de análisis cromatográficos y de espectrometría de masas, como el análisis clínico de medicamentos, el análisis toxicológico clínico, el análisis criminalístico, las pruebas y la investigación farmacéuticas, las pruebas de diagnóstico clínico, el perfilado y la determinación de la potencia de la cánabis, las pruebas deportivas/antidopaje, los análisis de fármacos en orina, los análisis de alcohol, el análisis de alcohol en sangre, el control de la prescripción de analgésicos y la detección de drogas de los empleados.
    La selección Cerilliant® consta de una completa gama de materiales de referencia que cubren una amplia gama de drogas naturales y sintéticas, como los opioides, los cannabinoides, los estimulantes, los depresores, los alucinógenos, los esteroides, los anestésicos disociativos, las drogas de diseño y los medicamentos de prescripción.
    Características y beneficios
    • Trazable a SI y patrones de orden superior de NIST a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones
    • Producidas bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
    • Acompañado de un Certificado de análisis (CoA) completo para una auditoría efectiva
    • Rigurosamente probado a través de estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
    • Preparado gravimétricamente utilizando balanzas de precisión calificadas para garantizar una incertidumbre mínima
    • Sellado a la llama bajo argón en ampollas para una prolongación de la vida útil
    • Se ofrece en un formato cómodo y exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio