Determinación de los grupos sanguíneos
{hcompany} es un suministrador líder de anticuerpos monoclonales al mercado de determinación de grupos sanguíneos. Nuestra gran cartera de anticuerpos normalizados intermediarios para uso posterior en fabricación (FFMU) y reactivos acabados permite a los fabricantes crear y fabricar una amplia variedad de reactivos y productos para la determinación de los grupos sanguíneos. Nuestra marca es sinónimo mundial de calidad respaldada por nuestras instalaciones de fabricación con certificación ISO y licencia de la FDA, y por personal experimentado. Esto nos permite mantenernos a la vanguardia de la industria y asegura la calidad de estos anticuerpos para cumplir con los requisitos normativos mundiales.
Reactivos acabados para determinación de los grupos sanguíneos
Ofrecemos una gran cartera de reactivos acabados que cumplen los requisitos de la Directiva Europea 98/79/EC. Estos reactivos se ofrecen en una amplia gama de opciones comerciales: a granel, viales para uso experimental, viales con la etiqueta BIOSCOT® que llevan la marca de la CE y viales no etiquetados.
Intermediarios para determinación de grupos sanguíneos (FFMU)
Nuestra cartera de intermediarios para determinación de grupos sanguíneos para su uso ulterior en fabricación (FFMU) son sobrenadantes de cultivos celulares normalizados de líneas celulares que expresan anticuerpos monoclonales humanos o de ratón. Estos intermediarios FFMU están pensados para su utilización en la formulación de reactivos o productos para determinación de grupos sanguíneos acabados.