Electroforesis en gel de los ácidos nucleicos
La electroforesis en gel de los ácidos nucleicos es una técnica utilizada en biología molecular para la separación, la identificación y la purificación de fragmentos de ADN y ARN en función de su tamaño y su carga. En esta técnica, las moléculas de ADN y ARN se separan mediante la aplicación de un campo eléctrico para mover los ácidos nucleicos cargados negativamente a través de una matriz de gel de agarosa o de poliacrilamida.
Categorías destacadas
Optimice el análisis de ADN y ARN con nuestros colorantes, geles y reactivos de marcaje una cuantificación precisa.
Más información sobre los tampones biológicos de gran pureza en varias formulaciones y formatos de envasado que proporcionan una estabilidad de la disolución y un control del pH superiores para sus aplicaciones de trabajo de bioprocesos.
Disponemos de detergentes y tensioactivos biológicos, entre ellos alternativas biodegradables conformes a la REACH, para utilizar en lisis celular, electroforesis de ADN/ARN, inmunoelectrotransferencia, transfección y muchas otras aplicaciones de investigación biológica.
Los sistemas Milli-Q® ofrecen tecnologías innovadoras de purificación del agua diseñadas para satisfacer las necesidades experimentales del laboratorio, los objetivos de sostenibilidad y otros requisitos importantes.
La matriz de gel actúa como un tamiz dejando que las moléculas más cortas pasen por los poros del gel más deprisa que las moléculas más largas.
- Los geles de agarosa se utilizan más a menudo para la electroforesis del ADN y del ARN, y pueden resolver fragmentos de ADN que van desde los 50 pares de bases (50 pb) hasta los 50 000 pb utilizando técnicas electroforéticas convencionales.
- Los geles de poliacrilamida tienen un intervalo de separación menor y pueden resolver fragmentos de ADN inferiores a ~500 pb con una gran resolución.
- Ambos geles, de agarosa y de poliacrilamida, pueden utilizarse también en ensayos de cambio de la movilidad electroforética (EMSA) para caracterizar las interacciones proteína-ácido nucleico.
Después de la electroforesis, las moléculas de ADN y ARN pueden visualizarse utilizando colorantes o luz UV, extraerse y purificarse del gel, o transferirse a fases sólidas membranosas para hibridación. Estos métodos son técnicas preparativas comunes en clonación, PCR, espectrometría de masas, secuenciación de nueva generación (NGS) y aplicaciones y secuencias de trabajo de las técnicas Northern y Southern.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
- Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
- Ver todo (9)
Protocolos relacionados
- An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.
- The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.
- These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.
- Cloning process, joining linear DNA into a vector, is crucial for biotechnological experiments, enabling DNA fragment recombinant technology.
- Ver todo (10)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]