Merck
InicioProductosClínica y diagnósticoMembranas de flujo lateral
Membranas de flujo lateral
Las membranas Hi-Flow™ Plus son la membrana de elección para pruebas y kits de diagnóstico, ofreciendo una uniformidad y un rendimiento superiores. Optimizadas exclusivamente para ensayos de flujo lateral, las membranas Hi-Flow™ Plus se fabrican siguiendo las especificaciones más estrictas en comparación con otras membranas de flujo lateral del mercado y ofrecen una calidad de superficie sin igual. Las membranas Hi-Flow™ Plus están diseñadas específicamente para obtener resultados uniformes, un rendimiento fiable de lote a lote, tiempos de ejecución de prueba fijos y líneas de captura / prueba nítidas con una señal de fondo inespecífica mínima. Las membranas Hi-Flow™ Plus son adecuadas para todos los tipos de pruebas de flujo lateral y están disponibles en varias velocidades y prácticos formatos.
Dibujo esquemático de una tira reactiva para flujo lateral rápido
Selección de las materias primas adecuadas para su prueba de flujo lateral
La membrana es el material más importante utilizado en una tira reactiva de flujo lateral. Los atributos físicos y químicos de la membrana afectan a sus propiedades de flujo capilar. Las propiedades de flujo capilar, a su vez, afectan al depósito de reactivos, la sensibilidad del ensayo, la especificidad del ensayo y uniformidad de la línea de prueba. Otras propiedades físicas de la membrana afectan a la integración en las tiras reactivas acabadas. Obtenga más información en nuestra guía, “Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development”, que proporciona una inmersión profunda en los aspectos clave del diseño de tiras reactivas de flujo lateral, en particular los materiales utilizados y su integración con reactivos y procesos de fabricación. La comprensión de estos principios ayudará a establecer un marco de desarrollo rápido de las pruebas de flujo lateral.
Velocidades de las membranas Hi-Flow™ Plus
La velocidad a la que un material de muestra se desplaza a lo largo de una tira de membrana está vinculada al caudal capilar de la membrana. Además, existe una correlación directa entre la velocidad y la sensibilidad de la membrana. Comprender estos requisitos le permitirá seleccionar la membrana adecuada para su aplicación. Por ejemplo, puede utilizar membranas Hi-Flow™ Plus 75 de flujo rápido para pruebas en las que la velocidad es crucial, la muestra es abundante y la sensibilidad no es una preocupación. Las membranas Hi-Flow™ Plus 180 de flujo lento se pueden utilizar para pruebas en las que la velocidad es menos importante, la muestra es limitada o se necesita una gran sensibilidad.
Velocidades de las membranas Hi-Flow™ Plus
MembranaEspecificación de tiempo de flujo capilar** (seg./4 cm)CaudalSensibilidad
HF180180 ± 45Más lentoMás sensible
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19Más rápidoMenos sensible
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 64
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 64
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 64 resultados
Formatos de las membranas Hi-Flow™ Plus
Formatos de membrana Hi-Flow™ Plus para pruebas de flujo lateral
Las membranas Hi-Flow™ Plus están disponibles en varios formatos, desde láminas y rollos precortados de muestra para evaluación hasta rollos maestros a granel precortados a la anchura deseada para fabricación. Estas membranas se ofrecen también con diferentes opciones de refuerzo en función de los requisitos de cada ensayo. También se ofrecen tarjetas de membrana premontadas, lo que proporciona una opción eficiente y cómoda para los fabricantes al eliminar la necesidad de ensamblar manualmente las tarjetas para el desarrollo o la producción de kits y pruebas de diagnóstico rápido.
Paquetes de láminas de muestra Hi-Flow™ Plus Variety
Los prácticos paquetes de muestras ofrecen una variedad de láminas de la gama de membranas Hi-Flow™ Plus. Ideal para la selección y la evaluación de las membranas durante la fase inicial de un proyecto de desarrollo de pruebas de flujo lateral.
Paquete variadoRefuerzoDimensionesCantidadNº de referencia
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm10 láminas/paquete (2 láminas de cada velocidad)HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm10 láminas/paquete (2 láminas de cada velocidad)HFSAMPLE04
Paquetes de láminas de muestra Hi-Flow™ Plus
Paquetes de láminas de muestra Hi-Flow™ Plus
Paquetes de muestra que contienen cinco láminas de membrana Hi-Flow™ Plus. Ideal para el desarrollo de pruebas de flujo lateral en fase inicial.
DescripciónRefuerzoDimensionesCant./Paq.Nº de referencia
Membrana Hi-Flow™ Plus 752 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF07502XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 754 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF07504XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 902 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF09002XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 904 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF09004XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1202 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF12002XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1204 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF12004XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1352 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF13502XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF13504XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 180UBLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF180UBXSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1802 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF18002XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1804 milLáminas de 25 cm x 30,5 cm5HF18004XSS
Rollos precortados de muestra Hi-Flow™ Plus para pruebas de flujo lateral
Rollos precortados de muestra Hi-Flow™ Plus
Rollos precortados de muestra individuales de la membrana Hi-Flow™ Plus. Estos rollos son útiles en las últimas etapas del desarrollo de la prueba de flujo lateral una vez establecido el diseño de la prueba y que se van a iniciar los ensayos de escalado y la optimización del proceso.
DescripciónRefuerzoDimensionesCant./rolloNº de referencia
Membrana Hi-Flow™ Plus 752 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF0750225
Membrana Hi-Flow™ Plus 754 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF0750425
Membrana Hi-Flow™ Plus 902 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF0900225
Membrana Hi-Flow™ Plus 904 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF0900425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1202 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1200225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1204 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1200425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1352 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1350225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1350425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1802 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1800225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1804 milrollo de 25 mm de ancho100 m SHF1800425
Membrana Hi-Flow™ Plus 180UBrollo de 25 mm de ancho100 m SHF180UB25
Rollos maestros de membrana Hi-Flow™ Plus para la fabricación de pruebas de flujo lateral
Membranas Hi-Flow™ Plus para fabricación
Ya están disponibles para su adquisición virtual en cómodos formatos de envase las membranas Hi-Flow™ Plus para utilizar a escala de fabricación.
Se ofrecen rollos precortados Hi-Flow™ Plus de 20 mm de ancho en una variedad de velocidades de flujo capilar y 2 opciones de soporte en paquetes de 14.
Se ofrecen rollos precortados Hi-Flow™ Plus de 25mm de ancho en una variedad de velocidades de flujo capilar y 2 opciones de soporte en paquetes de 11.
Disponibles para envío inmediato, obtenga la misma membrana de uniformidad superior y alto rendimiento, rápidamente y sin espera.
Membranas Hi-Flow™ Plus para fabricación
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch
Las membranas Hi-Flow™ Plus también están a su disposición a anchuras precortadas estándar (20 mm y 25 mm) y personalizadas para encargar sin conexión como rollos maestros. Cada rollo maestro tiene una anchura de 30,5 cm y una longitud de 100 m. Para facilitar su uso, los rollos maestros se cortan en varios rollos precortados a la anchura deseada listos para usar antes de la entrega. El número de rollos precortados recibidos por orden de rollo maestro está vinculado al ancho requerido del rollo precortado. Como ejemplo, un pedido de un rollo maestro con una anchura solicitada de 18 mm producirá 16 rollos precortados.
Póngase en contacto con su gerente de cuenta local o nuestro equipo de atención al cliente para obtener la referencia de su membrana y anchura elegidas.
Membranas Hi-Flow™ Plus para fabricación: anchuras de corte
Anchura de corte (cm)Rollos precortados/Rollo maestroMetros lineales/Rollo maestro de 100 m Pies lineales/Rollo maestro 100 m
1,61818005904
1,71717005576
1,81616005248
21414004592
2,21313004264
2,251313004264
2,51111003608
2,541111003608
2,81010003280
399002952
3,17599002952
3,299002952
3,588002625
3,8177002297
477002297
4,566001969
4,866001969
555001640
83300984
13,22200656
30,51100238
Tarjetas de membrana Hi-Flow™ Plus para pruebas de flujo lateral
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus
Las tarjetas de membrana Hi-Flow™ Plus proporcionan un subensamblaje fácil de usar para que no tenga que asignar tiempo y recursos al montaje de las tarjetas, reduciendo y simplificando así su proceso de diseño de fabricación y producción. Al utilizar nuestras membranas Hi-Flow™ Plus de calidad, estas tarjetas se montan de forma muy precisa para aportar un rendimiento uniforme en su prueba.
Dimensiones de la tarjeta de membranas Hi-Flow™ Plus
Dimensiones convencionales de las membranas Hi-Flow™ Plus en formato tarjeta
Nota: también son posibles dimensiones personalizadas de la tarjeta de membrana.
DescripciónDimensiones de la tarjetaCant. tarjetas/paqueteNº de referencia
Tarjetas laminadas Millipore con revestimientos de liberación; sin membrana6 cm x 30 cm100HF000MC100
Tarjetas de membrana Hi-Flow™ Plus HF0756 cm x 30 cm100HF075MC100
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF0906 cm x 30 cm100HF090MC100
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm100HF120MC100
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus 1356 cm x 30 cm100HF135MC100
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF1806 cm x 30 cm100HF180MC100
Tarjetas de membrana Hi-Flow™ Plus HF0756 cm x 30 cm5HF075MC5PK
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF0906 cm x 30 cm5HF090MC5PK
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm5HF120MC5PK
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus 1356 cm x 30 cm5HF135MC5PK
Tarjetas de membranas Hi-Flow™ Plus HF1806 cm x 30 cm5HF180MC5PK
Materiales de almohadilla SureWick® para pruebas de flujo lateral
Los materiales de almohadilla SureWick® se utilizan en ensayos de flujo lateral para almohadilla de muestra, absorbente y conjugada. La muestra de fibra de celulosa al 100 % pura y la almohadilla absorbente no tienen aglutinantes ni pegamentos que interfieran en el rendimiento del ensayo. La almohadilla conjugada de fibra de vidrio tiene poca cantidad de extraíbles y una excelente consistencia.
Estos productos están disponibles en una variedad de dimensiones y formatos (láminas, tiras y rollos) para adaptarse a su aplicación única. Tenemos en inventario los tamaños comunes y podemos personalizar estos productos para satisfacer los requisitos dimensionales de su dispositivo y proceso de fabricación.
DescripciónFormatoDimensionesCant./Env.Número de referencia
Electrodos de diagnóstico de fibra de vidrio GFDXTiras10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
Láminas20 cm x 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20,32 cm x 25,4 cm100GFDX202500
Rollos8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
10 mm x 50 m1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
Almohadillas de muestras absorbentes de celulosa C083 Tiras17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
Láminas20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
Rollos17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
Las membranas Hi-Flow™ Plus y las almohadillas conjugadas, de muestra y absorbentes SureWick® proporcionan una solución completa para sus análisis de flujo lateral.
Servicios de desarrollo de análisis de flujo lateral
Obtenga asistencia rápida y de expertos en el desarrollo de su ensayo de DIV cuando lo necesite. Descubra nuestros servicios de desarrollo de análisis para obtener asesoramiento experto de acceso rápido y asistencia de laboratorio global para el desarrollo u optimización de sus análisis de flujo lateral (LFA) en cualquier etapa.
Nuestros nuevos servicios de desarrollo de análisis cuentan con:
  • laboratorios específicos y totalmente equipados de última generación
  • laboratorios y personal distribuidos por todo el mundo para brindar una respuesta regional rápida
  • personal específicamente capacitado para respaldar cualquier parte del desarrollo de los LFA
  • conocimiento amplio y completo de la optimización de análisis
  • un largo historial de desarrollo y fabricación de muchas de las materias primas y componentes clave utilizados en los DIV actuales
Más información
Bibliografía de productos relacionados