Merck
Patrones para microbiología
Los controles microbiológicos listos para usar eliminan la necesidad de mantener cepas de control en el laboratorio de análisis y garantizan la utilización de un cultivo autenticado en cada ensayo de control de calidad. Estos materiales de control deben ser adecuados para su propósito, teniendo en cuenta que para las muestras de productos farmacéuticos, alimentos, agua y medioambientales es esencial el recuento preciso y fiable de los microorganismos, a menudo en cantidades relativamente pequeñas. Además, estos controles deben ser aplicables a la amplia gama de matrices diferentes que suelen analizarse en un mismo laboratorio.
Nuestros discos Vitroids™ y LENTICULE®, diseñados específicamente para que los laboratorios puedan utilizar controles microbiológicos adecuados, y listos para usar en cada prueba de control de calidad de medios. Las concentraciones de unidades formadoras de colonias (ufc), están están cuidadosamente calibradas reducir al mínimo o eliminar la necesidad de pasos de dilución, y se suministran bajo licencia por la Colección nacional de cultivos tipo (NCTC®)/ Colección nacional de hongos patógenos (NCPF®) y la Colección española de cultivos tipo,CECT®), respectivamente.
Los discos Vitroids™ y LENTICULE® se fabrican de acuerdo con las normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Consistentes en cultivos puros de bacterias, hongos o levaduras en una matriz hidrosoluble, estos discos son estables durante al menos 16 meses y están en un estado viable con una vida útil de 16-24 meses. También contienen UFC certificadas definidas con desviación estándar e incertidumbre expandida.
Más información sobre:
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 157
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 157
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 157 resultados
Ventajas de utilizar discos Vitroids™ y LENTICULE®
  • Características fundamentales: CFU certificadas, el inóculo definido fiable va de 15 a 150000 por disco.
  • Estabilidad: Estables durante casi 16 meses, pueden conservarse a -20 °C. El número de UFC no cambia, los organismos no necesitan tiempo de recuperación y no tienen fase de latencia.
  • Ahorro de tiempo: Ahorre 1 hora por cepa problema. Los discos ahorran tiempo porque eliminan la necesidad de preparar cultivos de reserva. Los microorganismos no requieren tiempo de recuperación ni etapa de pre-enriquecimiento.
  • Precisión: Desviación estándar e intervalo de concentración en el certificado de calidad (CoQ).
  • Trazabilidad: Los discos se preparan a partir de un cultivo trazable obtenido mediante liofilización de la colección CECT®, NCTC® y NCPF ®. Los discos son trazables con respecto a un CRM para caracterización. Cada placa se almacena como imagen y todos los documentos y datos se guardan también.
Microorganismo de referencia certificado (CRM)
Ofrecemos una amplia gama de cultivos puros de CRM bacterianos, fúngicos y de levaduras en discos Vitroids™ y LENTICULE® estables durante al menos un año.
Patrones bacterianos: Los discos se suministran con bacterias en una etapa viable (sin fase de retraso ni tiempo de recuperación) y un certificado completo de análisis que especifica el número medio de ufc, y una incertidumbre ampliada respecto al valor medio.
Patrones de levaduras: Suministramos CRM de levaduras en discos Vitroids™ con valores de ufc que van desde 15 a 80, 80 a 130 y 1 000 a 10 000 para sus requisitos de laboratorio.
Patrones de hongos: Ofrecemos CRM para hongos en forma de discos Vitroids™ para garantizar la inocuidad y la eficacia de aquellos de sus productos que se exponen habitualmente a mohos y hongos.
Patrones de control negativo: Disponemos de CRM de control negativo en forma de discos LENTICULE® que garantizan la eficacia de sus experimentos microbiológicos.
Para más información, visite nuestra página web Discos Vitroids™ y LENTICULE®.