Merck
Balanzas para laboratorio
Las balanzas de laboratorio se utilizan para medir la masa de sólidos, líquidos y otras muestras. Ofrecemos una variedad de balanzas, así como botes de pesaje, papel de pesaje, botellas de pesaje y embudos de pesaje para sus necesidades de laboratorio.  
  • Las balanzas analíticas están completamente cerradas para evitar el polvo y las corrientes de aire, y pueden detectar variaciones de masa muy pequeñas para garantizar las mediciones más precisas.
  • Las balanzas de precisión también están cerradas para evitar corrientes durante la medición, pero son menos sensibles a pequeñas variaciones de masa. Las balanzas de precisión suelen tener una mayor capacidad en comparación con las balanzas analíticas.
  • Las balanzas de carga superior no están cerradas y, por tanto, son menos precisas que las balanzas analíticas y las de precisión, pero ofrecen un pesaje cómodo y sin trabas y una gama más amplia de capacidades de masa.
  • Los analizadores de humedad (balanzas de secado) tienen una unidad de pesaje y una unidad de calentamiento y se utilizan para medir el contenido de humedad en materiales líquidos y sólidos al secarse.    
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 324
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 324