Merck
InicioProductosBiología de las proteínasPreparación de muestras proteicasDispositivos de laboratorio para diafiltración y diálisis
Dispositivos de laboratorio para diafiltración y diálisis
Cada preparación de proteínas es única. Dé a su preparación el tratamiento especial que merece con un dispositivo perfectamente diseñado para diálisis o diafiltración. Nuestras herramientas se han diseñado para un procesamiento suave de las muestras a la vez que se evita la precipitación o la sobreconcentración. Encuentre el producto ideal de nuestra selección de dializadores y unidades de diafiltración que desalan, cambian tampones y eliminan de forma rápida y eficiente los contaminantes y las impurezas de las muestras proteicas y otras muestras biomoleculares. 
Los dializadores dependen de la difusión pasiva para el cambio de tampones y la desalación mediante la colocación del dializador en un baño o depósito lleno de tampón de intercambio. La diafiltración es una técnica que utiliza la ultrafiltración para el cambio de tampones, al eliminar las sales y los microsolutos en un proceso denominado “lavado”.  
En ambos procesos, la separación se logra mediante la difusión selectiva a través de una membrana semipermeable porosa que permite la permeación de moléculas pequeñas, como disolventes, sales y metabolitos pequeños, al tiempo que bloquea el paso de moléculas más grandes, como las proteínas. 
  • Los dializadores se recomiendan para diálisis a escala de pequeña a mediana (volúmenes de muestra de 10 µl - 15 ml).  
  • Las unidades de ultrafiltración mediante centrífuga utilizan presión centrífuga para impulsar suavemente los solutos a través de la membrana para la diafiltración de muestras biológicas con volúmenes que oscilan entre 0,5 ml y 15 ml.  
  • Para volúmenes de muestras mayores,pueden utilizarse las cubetas con agitación para la diafiltración continua de muestras biológicas y medioambientales de hasta 400 ml, con un depósito externo opcional de 800 ml para ampliar la capacidad.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 237
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 237
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Dializadores
Dialice con suavidad y facilidad muestras de proteínas o ácidos nucleicos utilizando los dializadores D-Tube™. Estos dispositivos cuentan con ventanas de membrana de diálisis en un formato de tubo de centrífuga tapado, lo que permite un intercambio eficaz de tampones para eliminar la urea, los detergentes, la sal y otros microsolutos. Diseñados con una membrana doble, los dializadores D-Tube™ distribuyen la muestra sobre un área grande de modo que la diálisis se complete en 2-5 horas.
  • Dializadores fáciles de manejar para el intercambio de tampones y la eliminación de urea y detergentes
  • Se ofrecen en varios tamaños: mini (10-250 µl), midi (50-800 µl), maxi (100 µl - 3 ml) y mega (10, 15 o 20 ml)
  • Diseño resistente a las fugas: no se requieren abrazaderas ni nudos
  • No se requiere jeringa para cargar o retirar las muestras. Sólo cargue la muestra con una punta de pipeta estándar.
  • Tapón de rosca para facilitar la apertura y el cierre
  • Recuperación de gran volumen de muestra (>90 %)
Unidades de ultrafiltración para centrífuga Amicon® 
Los filtros de centrífuga Amicon®Ultra permiten la desalación rápida, el intercambio de tampones y la diafiltración de volúmenes de muestra de 0,5 ml a 15 ml con una elevada recuperación de la muestra. Las unidades de centrífuga Amicon® Ultra utilizan membranas de celulosa regenerada (RC) Ultracel® para una ultrafiltración suave y se ofrecen con límites de peso molecular nominal (NMWL) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa y 100 kDa.
  • Ultrafiltración de volúmenes pequeños y medios para volúmenes de muestra de 0,1 ml a 15 ml
  • Membrana de baja adsorción y carcasa de polipropileno para una recuperación de >90 % de las muestras
  • Procesamiento ultrarrápido de las muestras en tan sólo 10 minutos
  • Compatible con una variedad de disolventes orgánicos y disoluciones acuosas, pH 1 a 9
Cubetas de agitación
Las unidades de agitación utilizan ultrafiltración presurizada (pUF) a elevados caudales para procesar grandes volúmenes de muestra para una diafiltración y cambio de tampones rápidos. Se aplica directamente la presión de gas a la unidad para la filtración.
Unidades con agitación Amicon®:
  • Se ofrecen en tres tamaños diferentes para manejar volúmenes de 50 ml a 400 ml, con un depósito externo opcional de 800 ml para ampliar la capacidad
  • Procesamiento suave de la muestra utilizando agitación magnética para minimizar la polarización y la desnaturalización por fuerzas mecánicas
  • Caudales elevados para una diafiltración rápida
  • Reutilizables y esterilizables en autoclave
Unidades con agitación resistentes a disolventes:
  • Diseñadas para aplicaciones que requieren compatibilidad con los disolventes
  • Cilindro de vidrio borosilicato y componentes de PTFE para amplia compatibilidad
  • Esterilizable en autoclave con membrana colocada
  • La abertura de la placa superior permite acceder al contenido sin desmontar la unidad
  • Pocos componentes para facilitar la limpieza y el montaje
Discos de membrana para las unidades de agitación
Los discos de membrana están diseñadas para su uso con las unidades de agitación para el intercambio de tampones, la desalación y la diafiltración. Los discos de membrana de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel®y polietersulfona (PES) Biomax®. Estas membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro y diámetros.
  • Se recomiendan las membranas de ultrafiltración de celulosa regenerada Ultracel® para concentrar o desalar las disoluciones diluidas. La microestructura compacta hidrófila de las membranas Ultracel® asegura la máxima retención posible con la mínima adsorción posible de proteína, ADN u otras macromoléculas.
  • Las membranas de ultrafiltración de PES BioMax® se recomiendan para concentrar o desalar mayores volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tisular preparados.