Espectrometría de masas de proteínas
El campo en expansión de la proteómica requiere reactivos y productos de preparación de muestras exclusivos, como enzimas, patrones de referencia, fases móviles, matrices y dispositivos de limpieza de muestras. Los métodos de alto rendimiento, la automatización y las mejoras en la LC/MS/MS han permitido la expansión de los procedimientos de trabajo de la espectrometría de masas fuera de la investigación académica y a las aplicaciones de diagnóstico clínico. Para satisfacer estos requisitos de espectrometría de masas, ofrecemos una gama completa de reactivos que cubren toda su secuencia de trabajo.
Más información sobre
Productos
Reactivos enzimáticos
La digestión fiable y eficiente de las proteínas con proteasas selectivas y puras de grado de secuenciación es un paso crucial cuando se preparan las muestras para proteómica. Ofrecemos una amplia gama de proteasas naturales y recombinantes: endoproteinasas como la tripsina (T1426), la quimiotripsina (C6423), las endopeptidasas Lys-C (324715), Glu-C (324713) y Asp-N (324708), así como una variedad de aminopeptidasas (A8200) y carboxipeptidasas (C9584). Además, la SOLu-tripsina es una disolución de tripsina recombinante lista para usar (EMS0004). Esta enzima de grado Advanced Proteomics es una disolución estable para la espectrometría de masas, diseñada para ser estable en una disolución refrigerada, y la SOLu-tripsina puede utilizarse inmediatamente sin preparación.
Silu™tionsPatrones internos para MS isótopos estables marcados
Ofrecemos una amplia gama de patrones para proteómica diseñados específicamente para aplicaciones de espectrometría de masas. Disponemos de mezclas de proteínas y péptidos muy caracterizados para aplicaciones que van desde el rendimiento del instrumento de MS hasta el análisis postraduccional específico. Todos los artículos se producen con los mayores niveles de calidad y están diseñados específicamente para sus aplicaciones en proteómica.
Nuestros patrones universales de proteómica (UPS) con patrones bien definidos y bien caracterizados están compuestas por 48 proteínas de 6-83 KD o 6 mezclas de 8 proteínas (UPS2). Además, la mezcla de control de calidad cal./cant. de MS (MSQC1) contiene 6 proteínas humanas digeridas con tripsina y 14 péptidos SIL, mientras que la mezcla de calibración del tiempo de retención MS (MSRT1 y MSRT2) son mezclas listas para inyección que contienen 14 péptidos marcados con isótopos estables o 9 proteínas nativas, respectivamente.
PRODUCTOS SILu™ Prot PARA ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Los productos SILu™Prot son una nueva colección de proteínas de longitud completa marcadas con isótopos estables (SIL, o “muy marcados”) diseñadas para utilizarse como patrones internos de espectrometría de masas para la proteómica cuantitativa. También ofrecemos todos los productos SILu™Prot en su forma no marcada, las proteínas SILu™Lite. Además, nuestros patrones de AcM SILu™MAb y anticuerpos SILu™Lite son patrones de anticuerpos monoclonales IgG1 recombinantes que son útiles para evaluar las propiedades farmacocinéticas de los bioterápicos, como los anticuerpos monoclonales terapéuticos y las proteínas de fusión-Fc terapéuticas. SILu™MAb es un anticuerpo marcado con isótopos estables, mientras que el SILuLite es la forma sin marcar correspondiente del anticuerpo.
Soluciones SCIEXiChemistry™
En colaboración con SCIEX, ofrecemos ahora sus productos químicos de etiquetado basados en espectrometría de masas de distribución global, las soluciones SCIEX iChemistryTM, para utilizar en investigación básica y en los mercados aplicados. Las dos empresas juntas proporcionan soluciones de reactivos totales para proteómica cuantitativa con el fin de permitir a los investigadores profundizar en los complejos sistemas biológicos, analizar posibles biomarcadores y brindar resultados. Ahora tiene acceso a la mayor selección de herramientas de gran calidad para secuencias de trabajo que permiten el análisis de biomarcadores. Específicamente, en biología de proteínas, nuestras ofertas incluyen las líneas de productos SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® y CYP450 para proteómica cuantitativa. Con nuestra selección específica de kits, reactivos de etiquetado, calibrantes y patrones de MS, nos hemos comprometido a satisfacer sus requisitos de reactivos para espectrometría de masas.