Merck
InicioProductosQuímica analíticaMateriales de referenciaPatrones de aminoácidos, péptidos y proteínas
Patrones de aminoácidos, péptidos y proteínas
Modelo molecular tridimensional que muestra una ordenación de átomos en varios colores que representan diferentes elementos: blanco para el hidrógeno, negro para el carbono, rojo para el oxígeno y azul para el nitrógeno. Este modelo suele utilizarse en química para representar la estructura de una molécula, ilustrando cómo se unen los átomos entre sí.
Los materiales de referencia de aminoácidos, péptidos y proteínas son cruciales para diferentes análisis, como la proteómica y los análisis de alimentos. Ofrecemos patrones especialmente diseñados y materiales de referencia certificados de varios péptidos pesados y ligeros, enzimas, proteínas intactas, aminoácidos y análogos marcados con isótopos estables. Nuestros materiales de referencia son compatibles con las aplicaciones de análisis mediante espectrometría de masas en el descubrimiento de biomarcadores, la investigación farmacéutica, las pruebas clínicas y de diagnóstico, la proteómica de descendente y ascendente, y la autenticación de alimentos.
Visión general de la sección
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 156
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 156
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 156 resultados
Recursos relacionados
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminoácidos
Nuestra cartera de aminoácidos contiene materiales de referencia certificados (CRM) TraceCERT® puros. Nuestros CRM están certificados por resonancia magnética nuclear cuantitativa (RMNc) siguiendo las directrices ISO/IEC 17025 e ISO 17034. También ofrecemos disoluciones de materiales de referencia certificados y patrones analíticos de mezclas de aminoácidos.
Péptidos
Nuestra gama de patrones de péptidos contiene patrones analíticos compatibles con HPLC y los patrones de fosfopéptidos MS PhosphoMix. Los patrones de fosfopéptidos se utilizan para comprobar las fortalezas y las debilidades de las muestras de fosfopéptidos mediante análisis espectrométricos de masas. Contienen fosfopéptidos sintéticos cuya secuencia procede de péptidos naturales. Hay tres tipos de patrones MS PhosphoMix, cada uno de ellos con la misma secuencia de aminoácidos pero diferentes sitios de fosforilación. Todos los patrones de MS PhosphoMix están disponibles en su versión de abundancia isotópica natural (ligera) o en la versión enriquecida con isótopos estables (pesada).
Proteínas
Ofrecemos una gran variedad de materiales de referencia proteicos. Como parte de ello, nuestros materiales de referencia certificados de proteína Cerilliant® completamente intactos se utilizan como patrones de referencia en aplicaciones de LC-MS/MS cualitativa y cuantitativa para pruebas de diagnóstico, pruebas de liberación farmacéutica y pruebas de salubridad alimentaria. La cartera de productos consta también de anticuerpos monoclonales de la USP y el NIST para el desarrollo de métodos biofarmacéuticos y la idoneidad del sistema. Ofrecemos más de 50 materiales de referencia para proteínas alergénicas alimentarias , incluidos los patrones InBio™ y los materiales de referencia certificados de Cerilliant. De InBio ofrecemos también un conjunto de proteínas relacionadas con el SRAS-CoV-2. Además, ofrecemos patrones de proteínas para cromatografía de exclusión por tamaño.