Tecnología de recuento de moléculas únicas (SMC®)
Desarrollado originalmente por Singulex®, Inc., la tecnología de recuento de moléculas únicas (SMC®) con la plataforma SMCxPRO®, permite a los investigadores medir concentraciones de femtogramos de los biomarcadores y comprender mejor la importancia clínica de la salud a la enfermedad. Obtenga más información sobre nuestra tecnología SMC®, nuestros kits de inmunoanálisis y cómo puede diseñar su propio análisis personalizado para satisfacer los requisitos fundamentales de su investigación.
Products
El recuento digital mejora la sensibilidad y el intervalo analítico
Al proporcionar un rendimiento máximo del inmunoanálisis a la vez que sigue una secuencia de trabajo similar a la tecnología ELISA tradicional, la tecnología SMC® combina un paso de elución único y un sólido recuento digital para lograr mejores relaciones señal-ruido que las tecnologías de inmunoanálisis tradicionales. La tecnología SMC® proporciona por tanto una mejor cuantificación a niveles de expresión bajos y elevados en un sistema completo. El instrumento SMCxPRO® captura la suma de todos los eventos digitales contados por encima del umbral de fondo. El algoritmo de eventos digitales del instrumento SMCxPRO® calcula los eventos digitales a lo largo de un espectro de series temporales para un solo patrón. El recuento digital de moléculas mejora así la sensibilidad del análisis y extiende el intervalo dinámico del análisis más allá de lo que puede conseguirse con los métodos tradicionales.
Criterios de verificación para inmunoanálisis SMC®
Se utiliza un conjunto completo de criterios de evaluación del rendimiento final para calificar los inmunoanálisis SMC® verificados, entre ellos:
- Límite inferior de cuantificación
- Precisión interanalítica e intraanalítica
- Recuperación de picos
- Linealidad y paralelismo dilucionales
Áreas de investigación con SMC®
Explore para qué utilizan la tecnología SMC® los investigadores, por ejemplo para el desarrollo de fármacos, la neurociencia, la cardiotoxicidad, la investigación inmunológica y más.
¿Por qué elegir el Tecnología SMC®?
Vea cómo la elección de la tecnología ultrasensible SMC® puede ayudarle a profundizar en sus investigaciones para realizar más descubrimientos.
Plataforma SMCxPRO®
Los análisis SMC® se ejecutan en el equipo de detección de última generación SMCxPRO®. Descubre más sobre esta plataforma de inmunoanálisis ultrasensible.
Otros equipos SMC®
Vea información sobre los kits auxiliares y los equipos para los análisis SMC® que le ayudarán a mejorar sus esquemas de trabajo.
Servicios de análisis personalizados
Explore más sobre nuestros servicios de Desarrollo e innovación de ensayos personalizados (CADI) y solicite más información.
Consejos y soporte para Productos SMC®
Obtenga consejos y trucos para ejecutar los análisis SMC® directamente de los expertos.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Manténgase al día de las últimas tendencias en investigación de inmunoanálisis y nuestras ofertas de productos más recientes suscribiéndose a nuestro boletín Analyte Update o explore nuestras ofertas actuales de inmunoanálisis en Analyte Quarterly.