Merck
Unidades y tubos para control del aire
Muestreador en seco ASSET EZ4 NCO para el muestreo de isocianatos en el aire
El control del aire se realiza para determinar la concentración de contaminantes en el aire en entornos medioambientales, de interior y de trabajo. Ofrecemos soluciones de trabajo para desorción de disolventes, desorción térmica y muestreo de aire completo, incluidos muestreadores activos, pasivos y de aire completo. Nuestros medios de muestreo del aire están diseñados para cumplir con los criterios de muestreo y análisis de los métodos del Instituto National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), la United States Environmental Protection Agency (USEPA) y la American Society for Testing and Materials (ASTM) y otros métodos regionales. 
Ver productos destacados:   
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 264
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 264
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Recursos de productos relacionados
Tubos adsorbentes ORBO™ para muestreo activo del aire
Los tubos absorbentes ORBO™ contienen dos lechos de adsorbentes separados por lana o espuma de vidrio, lo que ofrece recuperaciones reproducibles y bajas desviaciones estándar. Suministramos una amplia gama de adsorbentes especializados y de gran calidad, como los carbones negros grafitizados /GCB) Carbopack™/ Carbotrap®, Carboxen®, Carbosieve®, los tamices moleculares de carbono (CMS), XAD y los adsorbentes de polímero poroso Tenax, el carbón vegetal, el carbón de petróleo, el gel de sílice y el Florisil.
Muestreo de carbonilos con cartuchos LpDNPH
Los cartuchos LpDNPH se emplean para atrapar los carbonilos en un adsorbente de sílice de gran pureza recubierto con 2,4-dinitrofenilhidracina. Nuestros cartuchos LpDNPH están diseñados para atmósferas de higiene ambiental, de interior e industrial, y cumplen los requisitos de NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A y TO-11A.
Tubos de desorción térmica para muestreo activo del aire
Nuestros tubos adsorbentes ofrecen un rendimiento superior en el atrapamiento y la desorción térmica de los compuestos orgánicos volátiles atmosféricos. Disponemos de una amplia gama de tubos de muestreo de acero inoxidable y vidrio fritado pre-rellenos totalmente compatibles con los desorbentes térmicos PerkinElmer, Markes (MI), Gerstel®, Shimadzu, OI Analytical®, Tekmar® y Dynaherm. También ofrecemos tubos de desorción térmica de vidrio y acero inoxidable vacíos en diferentes dimensiones que constan de una flecha de flujo de muestreo, un código de barras y un número de identificación único para muestreo de aire, análisis de extracción térmica y creación de tubos de enfoque personalizados.
Muestreadores ASSET™ EZ4 para isocianatos
Los muestreadores en seco ASSET™ EZ4 para isocianatos son los muestreadores en seco fáciles de usar que ofrecen la máxima sensibilidad para la recogida y medición de los isocianatos en fase de vapor y en aerosoles. El muestreador en seco ASSET™ EZ4-NCO recoge toda la gama de monómeros y oligómeros de isocianato, mientras que el muestreador ASSET™ EZ-ICA está diseñado para recoger bajas concentraciones de ácido isociánico (ICA) y isocianato de metilo (MIC).
Filtros recubiertos para muestreo activo del aire
Ofrecemos innovadores filtros secos recubiertos, como nuestros dispositivos de muestreo de aire ASSET® EZ4 para el muestreo de isocianatos en el aire, así como filtros revestidos seleccionados para su uso en placas, partículas de muestreo y aerosoles. Nuestros filtros, placas y accesorios, citados en numerosos métodos de OSHA y NIOSH en los Estados Unidos, son universalmente respetados por su calidad y su fiabilidad.
Muestreador difusivo DSD-DNPH para muestreo pasivo del aire
El muestreador DSD-DNPH es un dispositivo todo en uno de recogida y elución de muestras que se utiliza para medir aldehídos y cetonas en el aire. Nuestro producto se recomienda en OSHA 1007: Métodos para la determinación de los aldehídos.
Muestreador pasivo radiello®
El muestreador radiello® emplea un diseño de muestreo pasivo radial para permitir velocidades de muestreo más rápidas, mayor capacidad y mayor robustez frente al viento, la temperatura y la humedad. Con más de 10 adsorbentes de cartucho, ya sea como adsorbentes puros o como soportes con recubrimiento químico, y cuatro cuerpos difusores diferentes, el muestreador pasivo radiello® puede utilizarse para muestrear cientos de compuestos gaseosos diferentes en una variedad de condiciones. El sistema radiello® es adecuado para el muestreo de VOC, aldehídos, BTEX, fenoles, amoníaco (NH3), ozono(O3), 1,3-butadieno, isopreno, nitrógeno y dióxidos de azufre (NO2 y SO2), gases anestésicos, vapores, sulfuro de hidrógeno (H2S), ácido clorhídrico y ácidos fluorhídrico (HCl y HF).
Productos de muestreo de aire completo
El muestreo de aire completo se realiza aspirando aire en un recipiente, lo que permite recuperar los compuestos de interés directamente del recipiente. Las bolsas de muestreo de gases Tedlar® están disponibles con válvulas de bloqueo de empuje o tracción (PLV) y válvulas de tapón de rosca (VCS). Las bolsas de muestreo de gases de lámina multicapa inerte Supel™ con septas de goma Thermogreen® LB-2 proporcionan un precinto añadido para proteger la integridad de las muestras. También ofrecemos bombillas de muestreo de vidrio recocidas en horno como alternativa a las bolsas Tedlar®.
Bombas para muestreo del aire
Ofrecemos bombas de muestreo para supervisión del aire, entre las que se cuentan las bombas de vacío para muestreo de aire completo, el muestreador de aire PAS-500 Micro y la bomba de muestreo de aire personal Zefon® Escort Elf junto con flujómetros de burbujas y dispositivos de calibración de flujo.
Accesorios para control del aire
El sistema inyector de tubo adsorbente (ATIS) es un dispositivo de preparación de muestras para tubos de desorción térmica y de disolventes. El ATIS emplea el principio de vaporización por flash para llevar la muestra y los patrones de calibración en tubos adsorbentes hasta el sistema analítico.