Purificación de muestras
Pueden aplicarse varios métodos de purificación química y física para separar o concentrar un analito específico antes del análisis. Entre ellos se cuentan la absorción, la adsorción, la cromatografía, la destilación, la extracción, el intercambio iónico, la filtración, la formación de complejos, la cristalización, el secado y muchos otros. La preparación de la muestra antes del análisis ayuda a llevar la muestra a un formato compatible con la técnica analítica, reduce la complejidad de la muestra, elimina las impurezas que puedan interferir y concentra el analito antes del análisis. Una preparación adecuada de la muestra evitará la obstrucción, puede reducir la necesidad de procedimientos de lavado rigurosos y puede prolongar la vida útil del medio cromatográfico.
Artículos técnicos relacionados
- Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
- This page shows how to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography using HiTrap Chelating HP, Chelating Sepharose Fast Flow,His MicroSpin Purification Module or HisTrap Kit from Cytiva.
- This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
- Ion exchange chromatography is employed by the Genopure Plasmid Midi Kit and the Genopure Plasmid Maxi Kit.
- This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.
- Ver todo (36)
Protocolos relacionados
- This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
- This page shows how to perform a separation with a Sephadex LH-20 column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media of polysaccharide network made from cross-linked hydroxypropylated dextran beads.
- In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
- Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
- The Amberlite™ XAD-4 resin used in Porozorb™ cartridges is a proven technology that is highly effective in removing various detergents from cell culture media for biopharmaceutical applications such as vaccine production.
- Ver todo (45)
Encuentre más artículos y protocolos
Algunas de las siguientes técnicas de purificación más comunes se utilizan en el laboratorio para preparar muestras para los análisis consecutivos.
Diálisis
La diálisis es una técnica de purificación que se utiliza para eliminar la sal u otras moléculas de bajo peso molecular de una muestra. También se utiliza para cambiar la composición amortiguadora de una muestra. La diálisis es una técnica pasiva que requiere grandes volúmenes de disolución tampón.
Cambio de amortiguador y desalación
La desalación es un método sencillo para eliminar sales u otros contaminantes de bajo peso molecular de una muestra. También se utiliza para el cambio de tampón antes o después de diferentes etapas cromatográficas y para la rápida eliminación de reactivos para terminar una reacción.
Precipitación fraccional
La precipitación fraccional se utiliza para quitar impurezas macroscópicas de pequeños volúmenes de muestra. Las técnicas de precipitación separan las fracciones mediante el principio de solubilidad diferencial. Dado que las especies proteicas difieren en su grado de hidrofobicidad, el aumento de las concentraciones salinas puede intensificar las interacciones hidrófobas entre las proteínas y causar precipitación.
Extracción
La preparación de la muestra por extracción consiste en el aislamiento de analitos específicos de una muestra compleja o de un volumen de muestra mucho más grande. Durante el proceso se retiran componentes de la muestra que puedan causar interferencias y bloquear las columnas de HPLC y CG. También se aumenta la concentración de analitos en un factor de 100 a 5 000, mejorando así de forma significativa la sensibilidad de la detección. Como parte de la preparación selectiva y específica de la muestra, la extracción contribuye a asegurar un análisis cromatográfico más fiable. Los tipos de extracción son la extracción líquido-líquido, la extracción en fase sólida (SPE) y la microextracción en fase sólida (SPME).
Cromatografía de afinidad
La cromatografía de afinidad separa las proteínas en función de interacciones reversibles entre una proteína y un ligando específico que ha sido acoplado a una matriz cromatográfica. La técnica es muy selectiva y permite una gran capacidad de purificación de proteínas. La cromatografía de afinidad puede utilizarse siempre que se disponga de un ligando adecuado para la proteína de interés.
La purificación mediante cromatografía de afinidad implica etapas de captura y elución. En la fase de captura, la proteína deseada se une de forma específica y reversible a un ligando complementario que ha sido inmovilizado en una matriz cromatográfica. El objetivo es aislar, concentrar y estabilizar el producto deseado, conservando su potencia y actividad. Después de lavar la matriz para quitar el material no unido, la proteína específica unida se recupera cambiando las condiciones a otras que favorezcan la elución. La elución se realiza de manera específica, utilizando un ligando competitivo, o no específica, cambiando el pH, la fuerza iónica o la polaridad. La elución permite recoger la proteína deseada en forma purificada y concentrada.