Merck
Herramientas de polimerización
Ejemplo de estructura molecular de un polímero
Un polímero es un material que consiste en un gran número de subunidades repetidas, denominadas monómeros. La polimerización es una reacción química de monómeros para formar cadenas o redes de polímeros. El avance acaecido en las tecnologías de polimerización ha propulsado el desarrollo de polímeros con estructuras y propiedades cada vez más complejas, que están permitiendo novedosas investigaciones en los ámbitos biomédico, energético y electrónico. Las propiedades y los rendimientos de los polímeros dependen mucho de los tipos de monómero y de las herramientas o métodos de polimerización utilizados para la síntesis.  
Proporcionamos una selección diversa de herramientas de polimerización para satisfacer sus diferentes requisitos experimentales: 
  • Monómeros
  • Reactivos para polimerización radicálica controlada
  • Catalizadores para polimerización
  • Agentes de transferencia en cadena
  • Reticulantes
  • Tensioactivos
Nuestra exhaustiva cartera de monómeros permite la síntesis de una variedad de polímeros con diferentes estructuras, composiciones y propiedades. Nuestra oferta está organizada en función de sus grupos funcionales. Las principales categorías de monómeros son: acrílicos, alcoholes, epóxidos y aminas.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 916
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 916
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Polimerización radicálica controlada
La polimerización radicálica controlada (CRP) permite un mejor control del peso molecular, la distribución del peso molecular, la funcionalidad y la composición del polímero. La CRP es adecuada para el desarrollo de polímeros bien definidos con las propiedades deseadas. La CRP puede utilizarse con una amplia variedad de monómeros de vinilo para construir polímeros con diversas propiedades para diferentes aplicaciones.
Hay tres técnicas de polimerización radicálica controlada fundamentales:
  • Polimerización radicálica de transferencia atómica (ATRP)
  • Polimerización por transferencia de cadena de fragmentación o de adición reversible (RFAT)
  • Polimerización mediada por nitróxido (NMP)
Ofrecemos una completa cartera de monómeros de vinilo y de norborneno, agentes de RAFT, agentes de ATRP e iniciadores de la NMP para diferentes tipos de polimerizaciones radicálicas controladas. Pueden encontrarse revisiones técnicas e información de soporte para cada método en nuestra Guía de polimerización radicálica controlada.