Merck
InicioProductosCiencia de los materialesMateriales biomédicosFormulaciones y tecnologías para administración de medicamentos
Formulaciones y tecnologías para administración de medicamentos
Instrucciones paso a paso para el desarrollo de nanoformulación
Formulación para administración de medicamentos y síntesis de partículas simplificadas
Las formulaciones para la administración de fármacos son esenciales para la administración, la eficacia y la estabilidad de muchos principios activos (API) y se han vuelto extremadamente importantes con los avances terapéuticos recientes, como en las vacunas de ARNm y otros ácidos nucleicos.
Nuestros kits de formulación NanoFabTx™ están diseñados para una síntesis fácil y reproducible de partículas de dimensiones nano a micro cargadas de medicamento. Se suministran protocolos detallados con instrucciones paso a paso para el desarrollo de la nanoformulación, lo que elimina la necesidad de una prolongada optimización ensayo-error. Los kits de formulación y mezclas lipídicas NanoFabTx™ pueden utilizarse con los métodos de nanoprecipitación o de extrusión tradicionales o pueden combinarse con los kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™ para la síntesis rápida de partículas de administración de fármacos bien definidas.
Más información
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 76
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 76
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 76 resultados
Entre las posibles aplicaciones de nuestra plataforma NanoFabTx™ se encuentran las siguientes:
  • Administración de moléculas pequeñas y ácidos nucleicos
  • Detección y selección de formulaciones óptimas para liposomas, nanopartículas y micropartículas
  • Control y determinación del tamaño óptimo de la partícula
  • Optimización de la eficiencia y la capacidad de carga del medicamento
Ilustración de una nanopartícula con fármacos encapsulados NanoFabTx™ para la administración de moléculas pequeñas.
Kits de formulación de polímeros farmacológicos NanoFabTx™ para la síntesis de medicamentos encapsulados en partículas
Nuestros kits de formulación de fármacos NanoFabTx™ están diseñados para preparar micropartículas y nanopartículas poliméricas de tamaño específico para la administración de de moléculas pequeñas. Cada kit contiene polímeros seleccionados racionalmente que han sido desarrollados y probados por nuestros científicos de formulación. Nuestros kits de cribado de formulación NanoFabTx™ facilitan la selección y la optimización de los polímeros suministrando varios polímeros para elegir, como polímeros biodegradables PLA, PLGA y PCL pegilados y no pegilados.
Ilustración de una liposoma con ácidos nucleicos encapsulados NanoFabTx™ para implantación génica.
Mezclas lipídicas NanoFabTx™ para la producción de liposomas
Los liposomas se utilizan en una amplia variedad de tratamientos incluidos las moléculas pequeñas, los ácidos nucleicos (ARNm, siRNA, ADN), las proteínas y los péptidos. Nuestras mezclas de formulación lipídica NanoFabTx™ son mezclas seleccionadas de lípidos para la preparación de liposomas. Ofrecemos una variedad de mezclas lipídicas para adaptarse mejor a sus requisitos de nanoformulación, como liposomas pegilados, catiónicos y funcionalizados.
Ilustración de un chip de microfluídica NanoFabTX™ para la síntesis de micropartículas y nanopartículas, nanopartículas lipídicas y liposomas para la administración de medicamentos.
Kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™ para la síntesis de nanopartículas poliméricas y lipídicas
Los dispositivos de microfluídica son una plataforma para la fabricación rápida y reproducible de micropartículas, nanopartículas, nanopartículas lipídicas y liposomas. A diferencia de los métodos tradicionales, la síntesis de nanopartículas con base microfluídica produce tamaños de partículas controlados y una distribución de tamaño reducido, y puede escalarse fácilmente para producir los lotes de mayor tamaño que se necesitan en los ensayos preclínicos.
En nuestros kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™ hay un chip de vidrio microfluídico premontado, tubos y accesorios, y puede conectarse directamente a un sistema de bomba de jeringa o de bomba presurizada, como la Dolomite Microfluidics Mitos P-Pump. Los kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™ están diseñados para funcionar junto con nuestros kits de formulación de fármacos y mezclas lipídicas NanoFabTx™.