Procesado final de vectores víricos
Los procesos de purificación de vectores víricos se han venido basando históricamente en los sistemas utilizados para los anticuerpos monoclonales, que no están diseñados para proporcionar el nivel necesario de recuperación.
La introducción de nuevas tecnologías diseñadas de manera específica para el procesamiento final de los vectores víricos en la genoterapia ofrece la oportunidad de aumentar el rendimiento y la producción. Entre los enfoques que pueden aprovecharse para optimizar el procesamiento final de los vectores víricos se encuentran:
- Operaciones de ultrafiltración o diafiltración, particularmente con el uso de filtración de flujo tangencial (TFF) para la cosecha y purificación celular o vírica, concentración y diafiltración posteriores de proteínas, así como la formulación final
- Procesos cromatográficos intensificados que reducen el número y el tamaño de las operaciones unitarias mediante tecnologías adsorbentes de membrana para cromatografía de un solo uso y gran productividad
Estas tecnologías finales ofrecen el potencial de reducir los tiempos de purificación de los vectores víricos de horas a minutos, al tiempo que mejoran la recuperación. Además, pueden facilitar el escalado, reducir la huella del proceso y permitir una utilización más eficiente de las instalaciones.
Clarificación primaria
El medio crudo que contiene vectores víricos se somete a filtración en profundidad o a una combinación de centrifugación y filtración en profundidad para eliminar grandes desechos celulares y otros contaminantes.
Clarificación secundaria
El medio clarificado de la clarificación primaria se purifica más a través de pasos añadidos.
Ultrafiltración/diafiltración
La ultrafiltración y la diafiltración se utilizan para la concentración y el cambio de tampones, respectivamente. El vector vírico se separa de las impurezas mediante filtración por tamaño. La diafiltración elimina la sal y otras moléculas, sustituyéndolas por el tampón de elección.
Cromatografía
Se utilizan al menos dos métodos cromatográficos para purificar el vector vírico, como el intercambio iónico, la afinidad y la exclusión por tamaño.
Filtración vírica
El vector vírico purificado se somete a nanofiltración con poros de 15 nanómetros para eliminar virus extraños, endotoxinas y cualquier otra impureza y agregado remanente.
Esterilización por filtración
La esterilización por filtración, o reducción de la biocarga, puede utilizarse varias veces en el proceso. Se hace pasar la corriente de alimentación por un filtro de calidad esterilizante de 0,4 o 0,2 micras para eliminar las bacterias y otros microorganismos que se hayan introducido durante el procesamiento.
Llenado final
El vector vírico purificado y estéril se llena en el recipiente final previsto. Aquí es necesario considerar cuidadosamente la formulación, los materiales de embalaje y las condiciones de almacenamiento para garantizar la estabilidad y la integridad.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.
- Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
- Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.
- En esta página se describen consideraciones clave para la lisis celular y cómo se puede utilizar la combinación de una concentración salina elevada y una endonucleasa tolerante a la sal para aumentar la concentración del vector y la infectividad durante la fabricación de vectores AAV.
- Ver todo (11)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Secuencia de trabajo
![Ilustración colorida de cuatro personajes simplificados sobre un fondo amarillo. De izquierda a derecha: médico con un modelo rosa grande, niño y dos adultos. Ilustración colorida de cuatro personajes simplificados sobre un fondo amarillo. De izquierda a derecha: médico con un modelo rosa grande, niño y dos adultos.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/gene-therapy-manufacturing/gene-therapy-manufacturing-400x248/gene-therapy-manufacturing-400x248.png)
![Dibujo lineal simplificado del equipo utilizado en el procesamiento Dibujo lineal simplificado del equipo utilizado en el procesamiento](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/gene-therapy-manufacturing/viral-vector-upstream/viral-vector-upstream.png)
Procesado inicial de vectores víricos
Tomar las decisiones correctas en los procesos upstream no sólo afecta a la concentración del vector vírico, sino también a los procesos downstream, los plazos y la aceptación normativa
![Contorno morado de un matraz químico conectado a un condensador, representado sobre un fondo blanco. Contorno morado de un matraz químico conectado a un condensador, representado sobre un fondo blanco.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/gene-therapy-manufacturing/gene-therapy-formulation/gene-therapy-formulation.jpg)
Formulación de vectores víricos y llenado final
La formulación de una terapia génica comercialmente viable exige un alto nivel de experiencia en la aplicación y normativa
![Dibujo lineal morado de una lupa que enfoca un patrón que simboliza una estructura molecular. Dibujo lineal morado de una lupa que enfoca un patrón que simboliza una estructura molecular.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/gene-therapy-manufacturing/gene-therapy-testing/gene-therapy-testing.png)
Caracterización de vectores víricos y ensayos de bioseguridad
Las pruebas de bioseguridad cruciales y la caracterización de los vectores víricos producidos pueden contribuir a analizar por completo los atributos de calidad fundamentales: identidad, potencia, seguridad y estabilidad
![Dibujo lineal morado de tres botellas en una cinta transportadora. Una máquina está llenando la botella del medio con una boquilla. Dibujo lineal morado de tres botellas en una cinta transportadora. Una máquina está llenando la botella del medio con una boquilla.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/gene-therapy-manufacturing/manufacture-workflow/manufacture-workflow.png)
Desarrollo y fabricación por contrato de viroterapias
Las asociaciones para CDMO (desarrollo y fabricación por contrato) desempeñan un papel fundamental en el avance de los productos clínicos en fase de desarrollo y en la consecución de una comercialización satisfactoria