Óxidos y cerámicas
Los óxidos son materiales sólidos que consisten en un catión y un anión y pueden estar compuestos por numerosos elementos, entre ellos, los metales alcalinotérreos, los metales de transición y las tierras raras. Los óxidos funcionales tienen propiedades fisioquímicas ajustables que pueden utilizarse en materiales energéticos. Son abundantes y estables y se utilizan en materiales como el vidrio y la cerámica. Las cerámicas son materiales inorgánicos que consisten en compuestos metálicos o no metálicos. Las cerámicas abarcan una amplia gama de estructuras, desde cristales amorfos hasta policristalinos o incluso monocristales. Dado que son no metálicos, suelen ser semiconductores eléctricamente no conductivos o de banda ancha, pero pueden doparse para utilizarse como semiconductores. Las cerámicas muestran una excelente estabilidad térmica a temperaturas elevadas.
Nuestra planta de fabricación en Urbana, Illinois, EE.UU., es un centro de excelencia en química de materiales para la producción de óxidos de gran pureza utilizados en una amplia variedad de aplicaciones que van desde la alta tecnología hasta la cerámica. Nuestras capacidades incluyen varias técnicas especializadas de síntesis y purificación, lo que nos permite suministrar de forma constante óxidos de pureza de trazas metálicas que oscilan entre 3N (99,9 %) y 5N (99,999 %). Varios de nuestros productos de óxido ultrapuros se ofrecen en intervalos de tamaños de partículas discretos para aplicaciones personalizadas.
Recursos de productos relacionados
- Energy Harvesting Using Lead Zirconium Titanate-Based Ceramic Nanowires
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
- Materials for Advanced Thermoelectrics
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.