Merck
Factores de crecimiento y citocinas
El colorido diagrama representa las vías de señalización celular en las que intervienen interacciones de la familia de VEGF, las proteínas de señalización intracelular y la membrana celular. Muestra la unión de VEGF a los receptores, la asistencia de la neuropilina y las vías posteriores que llevan la polimerización de la actina.
Las citocinas y los factores de crecimiento son mensajeros químicos que median en la comunicación intracelular para regular las funciones celulares y nucleares. Estos mensajeros solubles se unen a los receptores de la superficie celular, que a su vez inician una cascada transmembrana e intracelular de eventos en el proceso de transducción de la señal. Entre los receptores de citocinas y de los factores de crecimiento se encuentran muchos que están conectados a través de las proteínas G a la fosfolipasa C (PLC) unida a la membrana, así como a las proteínas tirosina cinasas (PTK). La activación de las proteínas cinasas cataliza la fosforilación de otras proteínas celulares, que pueden orquestar procesos funcionales en la célula o constituir un paso en una cascada de proteínas cinasas que regula los eventos nucleares.
Visión general de la sección
Factores de crecimiento y sus receptores
Citocinas
Factores de crecimiento y citocinas HumanKine®
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 502
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 502
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Recursos relacionados
La IL-1 (interleucina-1) es una de las muchas citocinas del grupo de las interleucinas utilizada en los cultivos celulares
La IL-1 (interleucina-1) es una de las muchas citocinas proinflamatorias utilizadas en los modelos de cultivo celular
Los factores de crecimiento se clasifican normalmente en «familias» en función de factores como las características funcionales o los tipos de células y los procesos celulares que regulan. Por ejemplo, los factores de crecimiento epidérmico (EGF) suelen afectar a los tipos de células epiteliales, mientras que los factores de crecimiento derivados de las plaquetas (PDGF) actúan principalmente en los fibroblastos que se encuentran comúnmente en los tejidos conjuntivos. Las citocinas, a menudo comparadas con los factores de crecimiento, son una parte fundamental del mecanismo de comunicación que coordina la respuesta inmunitaria. Más allá de la actividad inmunológica, las citocinas pueden dirigir la proliferación, la quimiotaxis e incluso la apoptosis de las células. Las citocinas y los factores de crecimiento son algo similares en su estructura y mecanismo de acción en el sentido de que ambos se unen a receptores específicos de la superficie celular, y que se unen a receptores que comparten claras homologías estructurales.
Otros factores de crecimiento, citocinas y quimiocinas se han asociado con defectos celulares y la patogenia de algunas enfermedades, lo que no es sorprendente dadas sus funciones cruciales en una amplia variedad de procesos biológicos. Ofrecemos varios inhibidores, agonistas y antagonistas para la identificación y validación de blancos en el descubrimiento de fármacos. Explore nuestras proteínas recombinantes de gran calidad para estudios de citocinas y factores de crecimiento con el fin de lograr resultados de señalización celular uniformes.
Factores de crecimiento y sus receptores
Los factores de crecimiento que activan los receptores tirosina cinasa son el factor de crecimiento epidérmico (EGF), los factores de crecimiento de los fibroblastos (FGF), el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), las neurotrofinas, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF). Las tirosinas cinasas receptoras activadas por estos ligandos son:
  • Receptor del EGF (EGFR): los miembros de la familia del factor de crecimiento epidérmico (que incluye el Her-2/ErbB-2) se han asociado con la proliferación de células tumorales, la mayor supervivencia tumoral, la angiogénesis y la propagación metastásica.
  • Receptores del FGF (FGFR): la vía de señalización del factor de crecimiento de fibroblastos está implicada en la proliferación, la migración, la diferenciación y la supervivencia de las células embrionarias. En un organismo adulto, los FGFR intervienen en la reparación tisular y la respuesta a una lesión.
  • Receptores del PDGF (PDGFR): los receptores del factor de crecimiento derivado de las plaquetas activan varias enzimas, factores de transcripción y moléculas adaptadoras. Los PDGF desempeñan papeles importantes en el desarrollo embrionario, la cicatrización de las heridas y la regulación de la presión de los líquidos intersticiales en los tejidos.
  • Trk: la familia de tirosinas cinasas de las proteínas de la superficie celular son tirosinas cinasas que actúan como receptores de las neurotrofinas. Los Trk median la supervivencia neuronal, el crecimiento axonal y dendrítico, la quimioatracción y la plasticidad sináptica.
  • Receptores del VEGF (VEGFR): los miembros de la familia de receptores del factor de crecimiento endotelial vascular son receptores tirosina cinasa específicos que participan en la mediación de la proliferación de células endoteliales vasculares sanguíneas, la angiogénesis, la vasculogénesis y la organización embrionaria de la vasculatura.
Citocinas
Al igual que los factores de crecimiento, las citocinas son moléculas de señalización solubles que inducen o regulan procesos biológicos esenciales. Más allá de sus funciones en la inducción proinflamatoria y antiinflamatoria, las citocinas pueden regular la activación, la diferenciación, la proliferación o la migración en tipos de células inmunitarias y no inmunitarias.
Factores de crecimiento y citocinas HumanKine®
Nos enorgullece ofrecerle los factores de crecimiento y las citocinas HumanKine® . Estos reactivos altamente purificados se han desarrollado a partir de una eficiente tecnología basada en células humanas y son excelentes opciones para sus aplicaciones fundamentales de investigación de la inflamación, el cáncer, los citoblastos y el desarrollo de anticuerpos.
Los factores de crecimiento HumanKine®:
  • Se producen en las células HEK 293
  • Son recombinantes y carecen de componentes de origen animal para diversas aplicaciones
  • Se sabe que demuestran auténticos patrones de glucosilación humana y de modificación postraduccional