Portaobjetos de control Cell Marque™
Portaobjetos de control Cell Marque™ para IHC
Nuestros portaobjetos de control positivo IHC han sido desarrollados por técnicos internos para complementar nuestra oferta de anticuerpos y garantizar la uniformidad y la fiabilidad necesarias para respaldar el trabajo histopatológico.
Nuestros portaobjetos de control positivo están pensados para probar la especificidad y la avidez del anticuerpo en la tinción inmunohistoquímica (IHC). Ofrecemos los controles como cortes de tejido incluidos en parafina con presencia conocida de antígeno, montados en portaobjetos de microscopio y diseñados para supervisar la tinción en los laboratorios clínicos.
Portaobjetos de control de línea celular HistoCyte Laboratories
Ofrecemos una completa gama de portaobjetos y bloques de control de línea celular histopatológica HistoCyte Laboratories, creados a partir de líneas celulares humanas cultivadas para proporcionar el espectro de expresión requerido de un biomarcador específico. Estas líneas celulares son compactas y normalmente «semejantes a tejidos.» Se procesan utilizando métodos patentados que permiten la creación de bloques celulares incluidos de gran densidad con zonas que conservan su morfología celular. Nuestras líneas celulares de control HistoCyte son compactas y están disponibles precortadas en portaobjetos sin teñir o bloques de micromatrices celulares para cortar.
Los portaobjetos de control de HistoCyte Laboratories son ideales para utilizarse como un mismo portaobjetos control para inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH). Proporcionamos portaobjetos de control normalizados y desarrollados para obtener resultados uniformes en todo el bloque. Los portaobjetos de control para histología con dos líneas celulares principales ofrecen expresiones positivas y negativas. Los analitos de control se colocan en un extremo del portaobjetos, lo que permite la aplicación de la muestra en el mismo portaobjetos para una comparación válida. También disponemos de productos más completos con hasta cinco líneas celulares, que proporcionan una variedad de expresión y sensibilidad: El Dynamic RangeDR
Portaobjetos de control TISSUE-TROL™
Los portaobjetos de control de histología son esenciales para proporcionar apoyo a los programas formales de gestión de calidad. Nuestros portaobjetos TISSUE-TROL™ contienen cortes de tejido incluidos en parafina de características conocidas, utilizados para supervisar el rendimiento de la tinción en los laboratorios de anatomía patológica. Nuestro paquete de portaobjetos de control contiene 25 portaobjetos, con uno de ellos teñido con el procedimiento adecuado para demostrar el resultado esperado.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow