Refrigeradores y congeladores
Un equipo de laboratorio fiable es esencial para el éxito en todas las instalaciones de investigación modernas. Ofrecemos una variedad de balanzas, centrifugación, trituradoras, homogeneizadoras, agitación de laboratorio, y opciones de mezcla para su equipo científico y sus requisitos de herramientas para el laboratorio científico. Además, somos orgullosos socios y distribuidores de las soluciones de refrigeración de B Medical Systems. B Los refrigeradores y congeladores de B Medical Systems ofrecen una gama de opciones de almacenamiento en frío, entre ellas +5 °C, -41 °C/-32 °C y -82 °C. Explore todas nuestras opciones de equipos de laboratorio y descubra cómo estas soluciones de calidad superior son adecuadas para investigadores y científicos de farmacias, hospitales, laboratorios farmacéuticos y laboratorios de investigación.
Refrigeradores de laboratorio
B Medical Systems | Gama L
Los refrigeradores de laboratorio son dispositivos destinados al almacenamiento seguro de muestras, piezas de tejido, cultivos y otras preparaciones de laboratorio a temperaturas frías entre +4 °C y +15 °C con múltiples características de seguridad desarrolladas como resultado de 40 años de experiencia en tecnología de refrigeración.
Congeladores de laboratorio
B Medical Systems | Gama F
Los congeladores de laboratorio son dispositivos destinados al almacenamiento de productos de laboratorio, muestras, materiales de ensayo, productos químicos o reactivos a temperaturas inferiores a -20 °C desarrollados como resultado de 40 años de experiencia en tecnología de refrigeración.
Ultracongeladores
B Medical Systems | Gama U
Los ultracongeladores son dispositivos destinados al almacenamiento de componentes sanguíneos y plasma sanguíneo, células humanas, tejidos y otras muestras de laboratorio a temperaturas ultrabajas de hasta -86 °C. Los modelos U reflejan los requisitos mayores e inflexibles con tecnología de vanguardia y economía. El sistema de refrigeración está diseñado de forma óptima con respecto al consumo de energía, así como al desarrollo de calor residual y ruido. El punto de ajuste estándar de fábrica es de -82 °C, la temperatura se puede ajustar de -40 °C a -86 °C.
Sistemas de transporte
B Medical Systems | Gama MT
Los sistemas de transporte son dispositivos destinados al transporte seguro de sangre u otros componentes sanguíneos. La gama de modelos MT consta de cinco sistemas de transporte pasivo. Los sistemas de transporte B Medical Systems son ideales para uso intensivo con muchas aplicaciones de transporte, incluso en condiciones climáticas difíciles. Los modelos MT se ajustan al acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), ferrocarril (RID) y mar (IMDG), y a la normativa internacional para el transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR).
Para todas las cajas de transporte pasivo se dispone de sistemas de refrigeración eutéctica opcionales (-32 °C, +4 °C, +2 2 °C y +37 °C)*.