Merck
Polímeros hidrófobos
Gotas de agua en un polímero superhidrófobo azul
Los polímeros hidrófobos, o resistentes al agua, son materiales insolubles en agua u otros disolventes polares y abarcan: acrílicos, epoxies, polietileno, poliestireno, polivinilcloruro, politetrafluoretileno, polidimetilsiloxano, poliésteres y poliuretanos. Nuestros polímeros hidrófobos se utilizan como revestimientos, adhesivos, fibras, películas y plásticos de ingeniería. Además, se emplean mucho como polímeros biomédicos para injertos vasculares, implantes, administración de medicamentos y aplicaciones oftalmológicas.
Los avances se sienten más cerca que nunca con nuestra completa cartera de polímeros hidrófobos, clasificados según la clase química y la funcionalidad de los monómeros.
Más información sobre
Recursos de productos relacionados
  • Material Matters™ Publication Registration
    Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 179
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 179
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Polímeros acrílicos
Los acrílicos son varios polímeros de acrilonitrilo, acrilamida y anhídrido maleico. Estos homopolímeros y copolímeros tienen propiedades rígidas, flexibles, hidrófilas o hidrófobas. La mayoría de esos polímeros son termoplásticos y pueden convertirse fácilmente en la forma deseada mediante un proceso térmico. Por consiguiente, suelen utilizarse en revestimientos poliméricos, adhesivos y fibras.
Polímeros de éter
Los éteres tienen funcionalidad éter en la cadena principal. Tienden a ser flexibles y proporcionan resistencia a los impactos por sus propiedades intrínsecas. Muchos poliéteres tienen grupos funcionales en el extremo de sus cadenas y se utilizan para preparar polímeros de mayor peso molecular. Por consiguiente, también podrían clasificarse como macromonómeros y se utilizan comúnmente en la preparación de poliésteres y poliuretanos. Los polímeros y oligómeros de polipropilenglicol (DOWANOL®) se incluyen en esta categoría.
Polímeros de fluorocarbono
Los polímeros de fluorocarbono son materiales únicos en el sentido de que los materiales hidrófilos o hidrófobos no «humedecen» el polímero. Tienen coeficientes de fricción muy bajos y tienen excelentes propiedades de resistencia química y térmica. Los copolímeros pueden procesarse por fusión con más facilidad que el poli(tetrafluoroetileno).
Polímeros de poliestireno
El poliestireno y sus copolímeros han encontrado importantes aplicaciones como películas, espumas y componentes estructurales. Los copolímeros con monómeros de dieno se reticulan para mejorar las propiedades físicas y generar elastómeros termoplásticos. La película de poliestireno es muy transparente a la radiación visible y tiene un alto índice de refracción.
Polímeros de cloruro de polivinilo
El cloruro de polivinilo (PVC) a menudo está muy plastificado para mejorar la reología del procesamiento por fusión. Es muy sensible a los rayos UV y a la degradación a altas temperaturas, y suelen añadirse estabilizadores.
Polímeros de poli(N-vinilpirrolidona) (PVP)
La poli(N-vinilpirrolidona) (PVP) es un polímero polar con excelentes propiedades de adhesión y formación de película. Se utiliza habitualmente en la formulación de pulverizadores de cabello y cremas para manos, así como en la industria textil debido a su afinidad por muchos colorantes. La PVP es un polímero biocompatible que se ha utilizado como sustituto del plasma sanguíneo, aunque esta aplicación se ha vuelto infrecuente.