Cromatografía de exclusión por tamaño
La cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) se utiliza ampliamente en la purificación de proteínas nativas o recombinantes, virus y bioterápicos plasmáticos. Este método de separación no está restringido por la composición del tampón.
Nuestra oferta de resinas SEC consta de:
- La resina Fractogel® EMD BioSEC para la separación eficaz de dímeros, agregados de elevado peso molecular, purificación de virus y ultrapurificación de los factores plasmáticos sanguíneos.