Merck
Metales
Nuestra completa cartera de productos consta de metales y óxidos metálicos de diversos grados
Obtenga resultados fiables con nuestra extensa línea de productos consistente en metales, sales metálicas y óxidos metálicos en varios grados, que son ideales para una variedad de aplicaciones de I+D, producción y control de calidad. Con materias primas seleccionadas, tecnología de producción de vanguardia y una rigurosa gestión de calidad, garantizamos el suministro de productos superiores de gran pureza y máxima calidad para muchas aplicaciones analíticas. 
Puede beneficiarse de nuestra uniformidad entre lotes y una excelente selección de productos, con calidades y especificaciones de pureza orientadas a la práctica, disponibles en diferentes tamaños de envase.   
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 60
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 60
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 60 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Fortalezca su laboratorio con EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
Reactivos inorgánicos EMSURE® y EMPLURA®
Nuestra completa cartera de productos para uso analítico contiene las marcas EMSURE® y EMPLURA® que ofrecen una gama de productos inorgánicos en dos grados de calidad. Debido a su extraordinaria calidad y pureza, estos productos analíticos proporcionan una gran precisión, eficiencia y economía desde el principio.
Los productos EMSURE® de calidad superior ofrecen la máxima pureza (99,7 – 99,9 %) y están optimizados para análisis regulados y aplicaciones de laboratorio muy exigentes. Estos productos, con sus extensas especificaciones y su calidad superior, le brindan un control completo de las condiciones analíticas e ignoran las incertidumbres. También son adecuados para utilizar con las tecnologías analíticas más modernas.
La gama de productos EMPLURA® de calidad básica es ideal para aplicaciones como el trabajo preparativo de laboratorio, la limpieza o los procesos de producción estándar. Estos económicos productos inorgánicos proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más comunes, y están disponibles en envases de tamaño pequeño, así como en cantidades a granel.
Sales EMSURE® con mayor fluidez y pureza química
Metales para análisis farmacopéicos
Ofrecemos sales metálicas, metales y metales nobles seleccionados de gran calidad que son adecuados para los análisis farmacopeicos y cumplen o superan los requisitos de normas internacionales como la Sociedad Química Americana (ACS) o la Farmacopea europea (React. Ph Eur.) Nuestras sales metálicas, metales y metales nobles de gran pureza (generalmente > 99,0 %) “para análisis EMSURE®” se han probado específicamente para trazas de impurezas y se han empaquetado en diferentes tamaños para satisfacer sus requisitos específicos.
Todos los productos EMSURE® y EMPLURA® vienen con un certificado de análisis (CoA) y fichas de datos de seguridad del material (MSDS), lo que le proporciona una seguridad analítica absoluta. Para los productos de calidad EMSURE®, ofrecemos una documentación aún más completa.