Merck
Enzimas y sustratos de detección
Sistemas de detección enzimática de proteínas para ELISA, inmunohistoquímica, inmunoelectrotransferencia y muchos más con nuestra diversa cartera de sustratos y enzimas de detección
Los sustratos y las enzimas de detección son cruciales en muchas áreas de las ciencias de la vida, a la vez como herramientas y como objetivos en los sistemas de detección. Nuestros sustratos enzimáticos y sistemas de detección de sustratos ofrecen comodidad, estabilidad y uniformidad. Se analiza sistemáticamente en nuestros laboratorios su identidad, ensayo y homogeneidad, así como el rendimiento funcional en el sistema enzimático correspondiente. Ofrecemos sustratos, tampones y reactivos en forma de polvo, líquidos, comprimidos y cápsulas para su uso en análisis enzimáticos, ELISA, inmunotransferencia, obtención de imágenes y muchas otras aplicaciones. Nuestras enzimas de gran pureza se han sometido a una caracterización extensa y ofrecen uniformidad entre lotes. Explore nuestros productos enzimáticos y descubra formas de utilizar nuestros sustratos y enzimas de detección en diferentes métodos de detección. 
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 260
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 260
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Bibliografía de productos relacionados
Folleto: Substrate Systems for Enzyme Detection
Enzimas peroxidasas
Nuestras enzimas peroxidasas están reconocidas en todo el mundo como la referencia de la industria para la fabricación de pruebas diagnósticas y las aplicaciones de investigación a escala de laboratorio. Las enzimas peroxidasa de rábano picante (HRP), las peroxidasas, los sustratos de la peroxidasa de rábano picante y los inhibidores se utilizan ampliamente como reactivos de detección secundarios en los ELISA, las técnicas inmunohistoquímicas y los análisis por transferencia. Además, puede conjugar nuestra HRP a su propia molécula, incluidos anticuerpos y avidinas. Nuestras peroxidasas incluyen variaciones de la enzima HRP y sustratos cromógenos de la HRP, como el sistema de sustrato líquido 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) para ELISA y el comprimido SIGMAFAST OPD (diclorhidrato de o-fenilendiamina). Otros productos son los sustratos de quimioluminiscencia de la HRP para la detección ultrasensible, como el sustrato para inmunoelectrotransferencia Lumi-LightPLUS y el sustrato para ELISA (POD) de quimioluminiscencia BM.
Enzimas fosfatasas alcalinas (ALP)
Nuestras fiables ALP se utilizan ampliamente en análisis de inmunohistoquímica, aplicaciones Northern, Southern, y western, así como en diagnósticos basados en ELISA. Explore nuestros recursos de ALP para encontrar el protocolo adecuado que se adapte a sus requisitos de análisis. Ofrecemos una variedad de productos ALP y sustratos de la fosfatasa alcalina. Entre las opciones se encuentran los sustratos colorimétricos y los sustratos cromógenos como los comprimidos de sustrato de la fosfatasa, el comprimido SIGMAFAST BCIP®/NBT y el sistema de sustrato líquido amarillo de la fosfatasa alcalina (pNPP) para la disolución lista para usar en ELISA. Los sustratos histoquímicos son la sal disódica de fosfato naftol AS-TR y la sal disódica del 5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato. Además, proporcionamos sustratos quimioluminiscentes para la detección ultrasensible, como el CDP-Star®, el disodio 2-cloro-5-(4-metoxispiro {1,2-dioxetano-3,2′-(5′ cloro)tricíclico [3.3.1.13,7 ] decan}-4-il)-1-fenil fostato de Roche, listo para usar.
Reactivos de la luciferasa
La luciferasa es la fuente original de la tecnología bioluminiscente y la luciferasa de la luciérnaga es un reportero bioluminiscente muy utilizado. Estos productos enzimáticos luciferasa, muy sensibles, se utilizan mucho en biología molecular y celular, y para la detección y cuantificación eficientes del ATP como reportero de la función genética. La reacción productora de luz se inicia mediante la activación de la D-luciferina. El ATP se hidroliza y se emite luz cuando la luciferasa de la luciérnaga cataliza la oxidación de la D-luciferina. Ofrecemos varios formatos de luciferasa, en forma de disoluciones y polvos, para adaptarse a los requisitos de sus experimentos de bioluminiscencia. Para proteger a la población de luciérnagas, ofrecemos una ecológica luciferasa recombinante de luciérnaga muy activa. También ofrecemos variaciones del sustrato de la luciferasa, la D-luciferina para análisis de luciferasa.  
Otros sustratos de detección
Nuestra amplia colección de otros sustratos de detección tiene numerosas aplicaciones que se adaptan a sus requisitos. Abarcan sustratos para la tinción y el marcaje de microfilamentos de actina y la detección de colesterol y lipoproteínas en las células. Explore los sistemas de detección enzimática para ELISA, inmunohistoquímica y transferencia western, como OPD, TMB, BCIP, pNPP, rojo rápido, ABTS, DAB, quimioluminiscencia y muchos más. Fabricamos reactivos en polvo básicos, así como prácticas disoluciones y comprimidos. También ofrecemos potenciadores y disoluciones de parada específicamente formulados para un rendimiento óptimo con nuestros sustratos de detección. 