Merck
I5281
L-Isoleucina
Sinónimos:
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-798-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
La L-isoleucina es un aminoácido esencial. Puede sintetizarse a partir de la treonina o mediante fermentación de carbohidratos. El aminoácido L-isoleucina es un isómero de la L-leucina, de la que difiere en la posición de la cadena lateral. También se considera un aminoácido ramificado, junto con la L-leucina y la L-valina, que son fuentes de combustible o transporte durante el desarrollo celular. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)